Suivez et réagissez en temps réel aux tendances de procédés
Améliorez la récupération, réduisez les coûts et veillez au respect de l’environnement. Les systèmes d’échantillonnage métallurgique Thermo Scientific™ fournissent des données fiables et précises, et les informations essentielles au système de contrôle des procédés. Ainsi, les utilisateurs peuvent optimiser leurs procédés, réaliser des économies importantes et améliorer la rentabilité. Nos systèmes d’analyse et d’échantillonnage peuvent être configurés pour s’adapter à toutes les tailles d’usine afin de répondre aux contraintes techniques et réduire le coût total de possession.
Contacter un représentant commercial ›
Systèmes d’échantillonnage métallurgique à la une
The Thermo Scientific™ AnStat-330 Online Sampling and Elemental Analysis Station provides composite samples for metallurgical accounting while providing online elemental analysis.
The Thermo Scientific™ MEP-300 Multi-Element Probe has been developed to replace both MEP and MEP-200 liquid nitrogen cooled XRF immersion probes used in the AnStat and MSA X-ray analyzer products.
L’analyseur de flux sec Thermo Scientific DSA-200 est un instrument robuste conçu pour fournir une analyse élémentaire précise des flux secs de sables minéralisés.
L’échantillonneur à gravitation Thermo Scientific est un moyen simple et économique de produire un échantillon destiné à un analyseur multi-flux.
L’analyseur Thermo Scientific GS Omni permet une analyse élémentaire précise en temps réel de plusieurs flux en suspension pour les éléments légers et lourds.
L’analyseur multi-flux Thermo Scientific MSA permet une analyse élémentaire précise et économique de 12 flux en suspension au maximum.
L’échantillonneur de canalisations sous pression Thermo Scientific est un moyen simple et économique de produire un échantillon destiné à un analyseur multi-flux.
L’analyseur granulométrique Thermo Scientific PSM-400MPX permet l’analyse granulométrique en ligne de trois flux maximum, mesurant simultanément jusqu’à cinq tailles de particules.
Le SamStat-30 Thermo Scientific fournit des échantillons composites périodiques d’un flux de suspension intégral pour comptage métallurgique.
Produits de pesée et d’échantillonnage en vrac associés
Gagnez en souplesse d’échantillonnage avec l’échantillonneur à balayage primaire Thermo Scientific Ramsey™ modèle SWAX-7000, pouvant être utilisé seul ou comme extracteur principal.
La balance pour convoyeur à courroie Thermo Scientific Ramsey série 14 est spécialement conçue pour les applications de haute précision ou de base de paiement nécessitant une certification des organismes gouvernementaux et de réglementation.
Instruments de mesure de la densité et du niveau associés
Renforcez la sécurité et réduisez le coût de vos investissements grâce aux jauges de densité Thermo Scientific™ DensityPRO sans contact, très précises et d’une grande simplicité d’utilisation.
Le contrôle de type marche-arrêt de vos circuits est extrêmement fiable, puissant et économique grâce au contacteur de niveau de point PNF Thermo Scientific™ sans contact et non invasif.
Vidéos à la une sur l’exploitation minière et le traitement des minéraux
Solutions nettoyantes
Solutions d’alimentation
Solutions d’analyse de résidus
belt scale selection guide
Belt conveyer scales are an important part of a mining operation’s bulk material handling system. A belt scale system monitors production output and inventory, or regulates product loadout, while providing vital information for the effective management and efficient operation of your business. There are many options to consider when selecting a belt scale system. How do you know which one is right for your application?
Check out the Belt Scale Selection Guide