vials-closures-mondrian-470x250
Pour protéger vos échantillons de valeur
Du micro-échantillonnage aux applications d’espace de tête, trouvez, dans notre portefeuille très complet, les flacons et bouchons adaptés à vos besoins en termes d’applications et d’échantillonneur automatique. En mettant l’accent sur la sécurité et l’intégrité améliorées des échantillons, nous offrons les bouchons Thermo Scientific™ AVCS™ 9 mm et les flacons à bouchon à vis SureStop™ 9 mm, pour une productivité constante à chaque séparation.
Flacons et bouchons à la une
Stations de sertissage électroniques programmables haute puissance
Système d’identification de flacons Virtuoso
Kits de flacons à vis transparents certifiés MS de 9 mm
Catégories de flacons et bouchons
Nous avons des flacons et des bouchons adaptés à tous les échantillonneurs automatiques. Ils constituent le choix idéal pour les échantillonneurs automatiques modernes.
Sont inclus couvercles à clipser, à visser et à sertir, sous forme de combinaison préassemblée couvercles/septa et couvercles, septa ou bouchons individuels.  
Les inserts pour flacons permettent d’effectuer un micro-échantillonnage dans des flacons standards. Pour des applications polyvalentes, utiliser des inserts avec Polyspring.  
Nos kits de flacons sont pratiques et fournis en tant que kits non assemblés ou préassemblés.
Entièrement testés par lots pour l’analyse HPLC et GC avec un certificat de conformité pour chaque pack. Pour les applications MS et l’analyse de traces, utiliser des kits de flacons MSCert débarrassés de toutes particules.
Ces flacons spéciaux comprennent des flacons EPA, pour analyse d’espace de tête, débarrassés de toutes particules, de stockage d’échantillons et de culture.  
Ce système d’étiquetage transfère du texte, des graphismes, des code-barres et des logos directement sur vos flacons pour une identification précise.
Nos pinces à sertir offrent un sertissage sûr et reproductible, tandis que nos pinces à dessertir retirent les joints avec un risque d’endommagement minimal.
Robustes, nos racks et accessoires pour flacons sont reconnus pour leur qualité, leur fiabilité et leur homogénéité.
Nos plaques à puits et joints sont utilisés pour différents types de défis d’analyse et d’applications chromatographiques.
Vidéos à la une sur le système d’identification de flacons Virtuoso™
La sécurité des échantillons et la fiabilité des données participent au développement de votre laboratoire.  Notre objectif : vous proposer des solutions de manipulation des échantillons, tout au long du flux de travaux analytique, qui garantissent l’intégrité des échantillons de chromatographie. Nous mettons à votre disposition des produits dédiés à la manipulation des échantillons, pour un environnement de laboratoire sécurisé.