Produits de manipulation d’échantillons haute densité
Produits de manipulation d’échantillons haute densité
Ces plaques à puits répondent aux exigences du chromatographe d’aujourd’hui, pour des applications allant de la simple analyse courante à des situations de manipulation d’échantillons spécifiques et difficiles. Le système Thermo Scientific™ WebSeal™ est une gamme complète de plaques à puits et de joints en propylène à bleeding faible qui peuvent être utilisés pour différents types de défis analytiques et tout type d’application chromatographique.
Plaques à puits et accessoires
Plaques de chromatographie à puits et revêtement en verre
Plaques de chromatographie à puits et revêtement en verre
Les microplaques en polypropylène de haute qualité, à revêtement de dioxyde de silicone, présentent une résistance aux produits chimiques semblable à celle du verre, tout en conservent les avantages du polypropylène. Ces plaques légères, moulées avec précision et économiques, constituent une alternative aux plaques en verre plein.
Plaques à puits de chromatographie, en plastique, sans revêtement
Ces plaques résistantes aux produits chimiques et aux chocs thermiques sont idéales pour les applications pharmaceutiques, la collecte et le stockage d’échantillons, les applications de chimie combinatoire et HTS. Leur conception compacte standard SBS et ANSI assure une compatibilité étendue des instruments.
Plaques à puits de chromatographie, en plastique, sans revêtement
Microplaques pour chromatographie à insert en verre
Microplaques pour chromatographie à insert en verre
Gagnez du temps avec ces kits de plaques à puits pratiques dotés de flacons en verre ou PTFE préinsérés. 
Tapis pour plaques à puits
Vous pouvez fermer hermétiquement tous les formats de microplaques en vue d’un stockage d’échantillons et éliminer toute contamination croisée à l’aide d’un outil unique qui permet de retirer des échantillons individuels en conservant le joint en place.
Tapis pour plaques à puits
Ruban et accessoires pour plaques à puits
Ruban et accessoires pour plaques à puits
Utilisez du ruban adhésif et des accessoires WebSeal de qualité, conçus pour les plaques à puits WebSeal