Recevez des réponses des experts
Notre équipe d’assistance technique dédiée résout des problèmes pour des clients chaque jour et nous sommes heureux de pouvoir désormais vous apporter directement ces informations via les solutions particulaires ambiantes Talk Tech Q&A.
Surveillance des particules ambiantes
Respirez un air sain et propre, dénué de matière particulaire nocive
Surveillez en continu et de façon fiable les particules présentes dans l’air ambiant en utilisant une technologie avancée. Mesurez les paramètres réglementaires critiques, notamment la concentration massique en particules PM-10 et PM-2,5 présentes dans l’air ambiant. Équipés d’un système FDMS (Filter Dynamics Measurement System) et d’un capteur de masse TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance), de nombreux instruments sont logés dans une seule armoire, et prêts pour la connexion réseau, et disposent d’une interface utilisateur à écran tactile. Nos instruments portables offrent la technologie de néphélomètre à double longueur d’onde qui permet de surveiller et d’enregistrer les concentrations en temps réel, ainsi que les tailles moyennes des particules de poussière, de fumée, de brume et de vapeurs en suspension dans l’air.
Nous proposons des systèmes de surveillance en continu des particules dans l’air grâce auxquels vous pouvez effectuer des mesures continues directes de la masse des particules, en mesurant simultanément les concentrations de PM fines, de PM grossières et les concentrations massiques de PM-10, ainsi que le noir de carbone atmosphérique, et bien d’autres éléments encore.
Nous proposons toute une gamme de solutions destinées à la collecte simultanée d’échantillons d’excellente qualité de matière particulaire (PM) fine et grossière dans l’air ambiant, notamment des systèmes qui répondent à vos besoins en surveillance (autrement dit, les méthodes d’échantillonnage des PM-2,5, PM-10 et des autres particules), ainsi qu’un système assurant jusqu’à deux semaines d’échantillonnage quotidien sans surveillance.
Notre gamme de systèmes de surveillance personnelle et portable des particules comprend les systèmes conçus pour l’échantillonnage des particules humides ou sèches, l’analyse des aérosols biologiques et la surveillance personnelle des poussières pour les applications minières.
Découvrez comment la surveillance précise en temps réel des poussières minières assurée par l’instrument Thermo Scientific™ PDM3700 permet aux mineurs de prendre les mesures qui leur permettront de limiter leur exposition à la poussière de charbon.
Video: PDM3700 Personal Dust Monitor and TEOM Technology
Related learning centers More Learning Centers ›
Ressources
Assistance produit et services
Les solutions de services Thermo Scientific™ constituent un composant essentiel du cycle de vie de votre produit. Ces solutions complètes sont créées dans le but précis de stimuler les performances de vos instruments soumis à des contraintes de temps.
Lorsque vous êtes partenaire de Thermo Scientific, vous avez accès aux ingénieurs formés dans l’usine même où vos instruments ont été fabriqués. Nous n’expédions que des pièces de rechange conçues spécifiquement pour votre instrument. Notre équipe de service d’experts fait partie intégrante du cycle de vie de votre produit.