Analyse de l’eau potable
Des solutions analytiques pour une eau potable saine
Selon les réglementations de l’EPA énoncées dans la loi sur l’eau potable saine, le Safe Drinking Water Act (SDWA), l’absence de plus de 90 contaminants possibles doit être constatée dans l’eau potable. En observant des méthodes analytiques approuvées reposant sur des solutions Thermo Scientific™ dont ICAA, ICP-OES, ICP-MS, GC, GC-MS, LC, LC-MS et colorimétrie, les scientifiques opérant dans des réseaux d’eau municipaux et des laboratoires sous contrat recherchent systématiquement certains polluants susceptibles de se trouver dans l’eau, parmi lesquels des cations et des anions inorganiques, des métaux, des radionucléides et des contaminants organiques. Reportez-vous aux paragraphes ci-dessous pour déterminer la technique à utiliser. 
Liens rapides
Produits courants d’analyse des eaux potables
Catégories de produits d’analyse de l’eau potable
Nos produits de mesure de pH, d’ISE, de conductivité et de taux d’oxygène dissous sont synonymes d’excellence dans le domaine de l’analyse de l’eau et de liquides. Les produits Thermo Scientific™ Orion™ offrent un éventail complet de dispositifs de mesure et de détection de liquides complémentaires.
Ces colorimètres portables peuvent vous suivre partout où vous allez pour vos analyses de l’eau. Vous avez le choix entre 134 méthodes préprogrammées pour mesurer les concentrations des composants d’échantillons.
Emportez votre turbidimètre avec vous pour prendre des mesures directement sur le terrain. Nos turbidimètres disposent de sources de lumières blanche et infrarouge vous permettant de vous conformer aux exigences réglementaires.
Utilisez la chromatographie ionique (IC) pour l’analyse des anions inorganiques dans l’eau potable conformément à la méthode EPA 300.0 ou 300.1, et pour l’analyse des anions mesurant la concentration en nitrates, nitrites, fluorides et sous-produits de désinfection (bromate, chlorite). 
Utilisez la LC-MS/MS pour la recherche d’hormones conformément à la méthode EPA 539 et pour la recherche de microcystines conformément aux méthodes EPA 544 et 545. Mettez toute la puissance de la LC-MS optimisée par la technologie Orbitrap à votre service, afin d’identifier et de quantifier les éléments inconnus de nouveaux contaminants.
Nos systèmes de GC et de GC-MS ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences réglementaires en matière d’analyse des contaminants organiques dans l’eau potable, y compris des composés organiques volatils (COV) et des composés organiques semi-volatils (COSV).
La méthode EPA 200.8 utilise l’ICP-MS pour effectuer des analyses ciblées de certains métaux lourds dans l’eau potable. Dans un souci de conformité réglementaire, vous ne pouvez pas appliquer une seule et même méthode pour l’ensemble des métaux. 
La méthode américaine EPA 200.7 utilise l’ICP-OES pour analyser les métaux lourds contaminants présents dans l’eau potable. À des fins de conformité réglementaire, différentes méthodes doivent être appliquées pour les différents métaux. 
Avec les analyseurs séquentiels, bénéficiez d’excellentes performances analytiques pour les mesures colorimétriques, enzymatiques et électrochimiques. 
Ces solutions de confiance pour apporteront les valeurs et l’aide dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs en matière d’analyse de l’eau potable. 
Nous vous proposons une gamme complète de spectrophotomètres ultraviolet-visible (UV-Visible). Ces appareils enrichis de conceptions primées et d’un logiciel convivial vous permettent de quantifier les composants, d’évaluer la pureté et bien plus encore.
Techniques systématiquement utilisées pour l’analyse de l’eau potable
  Turbidimètre IC GC, GC-MS LC, LC-MS ICP-OES, ICP-MS
Turbidité de l’eau
Odeur et goût
Anions inorganiques
Métaux à l’état de traces
Sous-produits de désinfection
Contaminants organiques
Nouveaux contaminants
Vidéos à la une