Analyse des eaux usées
Solutions pour les laboratoires d’analyse systématique des eaux usées
Les laboratoires doivent s’assurer que les eaux usées municipales ou industrielles sont sûres avant de les rejeter dans les eaux de surface, conformément aux règles énoncées dans la loi sur la qualité de l’eau, le Clean Water Act (CWA), de l’EPA américaine. Par souci de conformité, les scientifiques doivent procéder à des analyses afin de veiller à la sécurité des niveaux d’ions inorganiques, de métaux, de contaminants organiques et d’autres contaminants présents dans les eaux usées. Ils disposent pour cela d’une vaste gamme de solutions analytiques, notamment des solutions GC, GC-MS, LC, LC-MS et IC, des analyseurs séquentiels, des solutions ICP-OES et ICP-MS, et des colorimètres Thermo Scientific™. Ce n’est qu’après confirmation, par analyse, de l’innocuité des eaux usées que les autorisations de rejet peuvent être reçues du NPDES (National Pollutant Discharge Elimination System).
Obtenez davantage d’informations sur l’analyse des anions inorganiques, des cations, des métaux lourds, des pesticides et des herbicides, des polluants organiques persistants, des hormones, ainsi que des produits pharmaceutiques et de soins personnels.
Nos produits de mesure de pH / ionométrie, de conductivité et de taux d’oxygène dissous sont synonymes d’excellence dans le domaine de l’analyse de l’eau et de liquides. La gamme de produits Thermo Scientific™ Orion™ offre un éventail complet de dispositifs de mesure et de détection de liquides complémentaires.
Observez la méthode américaine EPA 200.7 pour analyser les métaux lourds contaminants des eaux usées par ICP-OES.
Observez la méthode américaine EPA 200.8 pour analyser les métaux lourds contaminants des eaux usées par ICP-MS.
Adoptez la chromatographie ionique (CI) pour analyser les anions inorganiques dans les eaux usées municipales et industrielles, et pour rechercher la présence d’anions (nitrate, nitrite) et de cations (ammonium) dans les eaux de surface après rejet des eaux usées.
Nos colorimètres portables peuvent vous suivre partout où vous allez pour effectuer vos analyses d’eau. Vous avez le choix entre 134 méthodes préprogrammées pour mesurer les concentrations des composants d’échantillons.
Pour la sécurité de l’eau potable comme pour les procédés de traitement des eaux usées, vous pouvez vous fier à nos solutions. Celles-ci vous apporteront les valeurs et l’aide dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs en matière d’analyse de l’eau.
Utilisez les systèmes de GC-MS spécialement conçus pour répondre aux exigences réglementaires en matière d’analyse des contaminants organiques dans les eaux usées, y compris des composés organiques volatils (COV) et des composés organiques semi-volatils (COSV).
Emportez votre turbidimètre avec vous pour prendre des mesures directement sur le terrain. Nos turbidimètres disposent de sources de lumières blanche et infrarouge vous permettant de vous conformer aux exigences réglementaires.
Nous proposons une gamme complète de spectrophotomètres ultraviolet-visible (UV-Visible). Nos conceptions primées et notre logiciel convivial vous permettent de quantifier, d’évaluer la pureté et bien plus encore.
La LC-MS est la méthode de prédilection pour les PPCP, les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Mettez toute la puissance de la LC optimisée par la technologie Orbitrap à votre service, afin d’identifier et de quantifier les éléments inconnus de nouveaux contaminants.
Notre assistance dédiée aux laboratoires spécialisés dans la recherche et la surveillance des POP garantit une productivité élevée et des solutions à valeur ajoutée pour certaines des déterminations de POP les plus délicates.
Conçus pour le prélèvement d’échantillons de sol, de boues et de déchets, ces récipients sont certifiés pour répondre aux spécifications de performance de l’EPA (Environmental Protection Agency).
Les analyseurs photométriques séquentiels offrent d’excellentes performances analytiques pour les mesures colorimétriques, enzymatiques et électrochimiques.
Techniques systématiquement utilisées pour l’analyse des eaux usées
| Instruments de mesure Orion Versa Star Pro | Photométrie séquentielle automatisée | IC | GC et GC-MS | LC et LC-MS | ICP-OES et ICP-MS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH, oxygène dissous | — | — | — | — | — | |
| Nutriments (azote et phosphore) | — | — | — | — | ||
| Anions inorganiques | — | — | — | — | — | |
| Métaux à l’état de traces | — | — | — | — | — | |
| Contaminants organiques | — | — | — | — | ||
| Nouveaux contaminants | — | — | — | — |
Les méthodes, instruments et notes d’application de l’EPA américaine concernant à la détection de contamination dans les eaux usées sont résumés dans cette brochure. Celle-ci constitue un guide complet sur les eaux usées couramment analysées dans les laboratoires d’analyse de l’eau.