Trieuses pondérales
Assurez l’efficacité des procédés sans la moindre perte de temps
Pesez, comptez et rejetez grâce à une seule solution de tri pondéral sans interruption. Pesez des emballages volumineux et lourds sans arrêter ni ré-étalonner le convoyeur. Grâce à une trieuse pondérale Thermo Scientific™ personnalisée selon vos spécifications, vous pouvez vous fier à un contrôle du poids précis, une efficacité optimisée et un débit de produit régulier, même dans les environnements industriels difficiles. Des produits crus ou congelés, aux sacs, boîtes ou cylindres, en passant par les coffrets d’expédition, réservoirs portatifs et boîtiers, nous aiderons votre ligne à atteindre une productivité maximale à tout moment.
Autres trieuses pondérales et balances en ligne
Réduisez le coût total de possession des applications de pesée d’emballages secs grâce à la trieuse pondérale Thermo Scientific™ Versa Flex à hauteur fixe. Cette unité à usage général permet de peser des denrées alimentaires emballées ainsi que des produits pharmaceutiques et de soins personnels, légers ou lourds.
Améliorez la précision et réduisez la maintenance ainsi que l’excédent de poids grâce à la trieuse pondérale Thermo Scientific™ Versa Flex GP. Cette unité à cantilever à hauteur ajustable permet de peser une grande variété de denrées alimentaires emballées ainsi que de produits pharmaceutiques et de soins personnels dans des environnements secs.
Répondez aux normes hautes performances de l’industrie pharmaceutique grâce à la trieuse pondérale pharmaceutique de marquage et de vérification Thermo Scientific™ Versa RxV pour les applications de suivi et de traçabilité et grâce à la trieuse pondérale pharmaceutique Versa Rx.
Améliorez le débit grâce à la trieuse pondérale à chaîne Thermo Scientific™ Versa 8120. Avec des vitesses de ligne pouvant atteindre jusqu’à 700 emballages par minute, la trieuse pondérale à chaîne Versa 8120 offre une pesée fiable et à grande vitesse, un contrôle ainsi que des fonctions de rejet pour les cartons, les boîtes de conserve, les bouteilles et les sachets, et ce dans des environnements secs ou humides.
Optimisez votre productivité grâce au châssis de pesée de qualité industrielle Thermo Scientific™ Versa Frame 44HB durable et fiable, conçu pour les environnements industriels difficiles avec des cadences pouvant atteindre 100 emballages par minute (et 300 pi/min selon la longueur de l’emballage).
Réalisez une pesée en ligne fiable et précise de grandes boîtes ainsi que de grands sacs et emballages pesant jusqu’à 50 kg (110 lb) grâce à la trieuse pondérale pour grandes boîtes et grands sacs Thermo Scientific™, série Versa Frame 44 and Box.
Améliorez l’efficacité et la rentabilité grâce à une trieuse pondérale conçue pour assurer une meilleure précision et des vitesses plus élevées. La trieuse pondérale Thermo Scientific™ Global Versa GP est une trieuse pondérale polyvalente à usage général capable de scanner à des vitesses de ligne allant jusqu’à 350 emballages par minute, sans pour autant nuire à la précision.
Maximisez les profits et minimisez l’excédent de poids grâce à la trieuse pondérale Thermo Scientific™ Global VersaWeigh™. Ce système polyvalent et évolutif est facile à utiliser et à entretenir. En outre, il est désormais doté de plus de 10 améliorations en matière d’engineering et de fonctionnalités.
Bénéficiez d’une vitesse et d’une précision inégalées et adaptées aux exigences actuelles des lignes de boîtes de conserve à haut débit grâce à la trieuse pondérale Thermo Scientific™ Versa Teorema. En associant capacité robuste et précision, la trieuse pondérale Versa Teorema définit une nouvelle référence en matière de pesée de boîtes de conserve à haut débit.
N’ayez plus à investir dans deux machines. La combinaison Trieuse pondérale et Détecteur de métaux Thermo Scientific™ vous offre un contrôle du poids précis et l’assurance que votre produit est exempt de contaminants métalliques, le tout en un seul instrument peu encombrant.
Découvrez les trieuses pondérales Global Versa et Versa Flex en action
Has your checkweighwer kept up with the times? If you've had your checkweigher for a while, it might be time to evaluate it using these 10 criteria.
Réduisez le gaspillage tout en vérifiant que le poids et les informations nutritionnelles figurant sur les étiquettes correspondent bien à vos produits. Pour savoir comment, consultez l’infographie sur les 10 moyens d’optimiser les performances des trieuses pondérales.
- Trieuses pondérales Global VersaWeigh et Global Versa GP
- Ce que les sociétés pharmaceutiques doivent savoir : associer le tri pondéral avec le codage et la vérification pour assurer la conformité ePedigree en matière de suivi et de traçabilité / de sérialisation