Un opérateur utilise un système à rayons X pour détecter les contaminants dans les produits alimentaires emballés.
Aucun détail ne vous échappe. Évitez les soucis majeurs.
Lorsque la détection des contaminants présents dans vos aliments emballés revêt une importance critique dans la protection de votre marque, les systèmes à rayons X Thermo Scientific™ proposent des solutions de haute technicité, économiques et faciles à utiliser. Nous vous aidons à identifier le modèle parfaitement adapté à votre activité afin que vous n’ayez plus à vous préoccuper des petits détails susceptibles d’être à l’origine de problèmes majeurs.
Contacter un spécialiste des applications ›S’abonner à notre liste de diffusion ›
Produits et services d’inspection par rayons X des aliments populaires
Passez facilement et rapidement de la détection des métaux à l’inspection par rayons X grâce au système de détection par rayons X de convoyeur polyvalent Thermo Scientific NextGuard™. Le système NextGuard offre des capacités optimisées en matière d’inspection des produits emballés pour détecter des pièces ou composants manquants, sur ou sous remplis et d’autres problèmes de qualité à l’aide du logiciel VISION facilement personnalisable.
Détectez des corps étrangers n’importe où dans des boîtes de conserve et des bouteilles grâce au système d’inspection par rayons X Thermo Scientific Xpert™ Sideshoot. Ce système à faisceau à rayons X horizontaux (de l’arrière vers l’avant) à grande vitesse et hautes performances permet l’inspection par rayons X à faisceau unique des emballages hauts et verticaux et comprend un logiciel spécifiquement adapté à la détection d’objets dans tous les recoins de boîtes de conserve et de bouteilles.
Protégez l’intégrité de vos produits grâce aux systèmes d’inspection par rayons X des aliments qui détectent une variété de contaminants et de défauts de produit dans quasiment tous les aliments emballés, quelle que soit leur taille ou leur forme. Les systèmes d’inspection par rayons X Thermo Scientific Xpert pour produits en vrac décèlent des contaminants tels que les métaux, les pierres, le plastique et le verre et les éliminent avant tout traitement supplémentaire, permettant ainsi des économies instantanées.
Garantissez la sécurité alimentaire et améliorez la qualité de vos produits grâce à une détection des contaminants et une inspection des produits par rayons X hautes performances pour les sacs, boîtes et autres emballages plats. Les systèmes d’inspection par rayons X de convoyeur Thermo Scientific Xpert répondent aux exigences de l’HACCP et de sécurité et qualité des aliments des détaillants. Ils peuvent également être configurés pour n’importe quelle application ou un environnement d’usine difficile.
Détection des métaux et inspection par rayons X des aliments
Protégez les consommateurs ainsi que votre marque
Disposez-vous de l’équipement d’inspection des aliments adéquat pour garantir la sécurité des consommateurs et protéger votre marque ? Les systèmes d’inspection par rayons X et les détecteurs de métaux peuvent trouver pratiquement tout objet étranger se trouvant dans vos produits alimentaires emballés. Pour découvrir leur fonctionnement et identifier celui correspondant le mieux à vos besoins, consultez le
Guide pratique sur la détection des métaux et l’inspection par rayons X des aliments.
Télécharger le livre numérique
Vidéo phare
Système d’inspection par rayons X Thermo Scientific NextGuard
Présentation du système d’inspection par rayons X Thermo Scientific Xpert
L’inspection par rayons X des aliments emballés est-elle sûre 
L’inspection par rayons X est l’un des moyens les plus efficaces pour maintenir la sécurité des produits, mais certaines personnes ont la fausse impression qu’elle peut s’avérer dangereuse pour la santé. La détection par rayons X des alimentss emballés est-elle donc sûre ?
Consultez cette infographie pour en savoir plus !