Découvrez un appareil très fiable, simple et pratique
Maximisez le rendement de production et augmentez vos profits avec les spectromètres de masse de processus. Les analyseurs de gaz de processus sont conçus pour répondre à de nombreuses applications de processus complexes dans les industries pétrochimiques, métallurgiques et biotechnologiques. Hautement fiables et requérant peu d’interventions, les technologies d’analyse des gaz de processus Thermo Scientific™ effectuent des analyses de composition de gaz en ligne complètes de qualité de laboratoire.
Spectromètres de masse de processus à la une
Le spectromètre de masse de processus Thermo Scientific™ Prima PRO est un analyseur de gaz extrêmement fiable, précis et flexible, idéal pour analyser les gaz dans le cadre des processus industriels et capable de réaliser le travail de 10 chromatographes en phase gazeuse. Doté de la technologie à secteur magnétique, le spectromètre de masse de processus Prima PRO offre une précision et une justesse parfaites, ainsi que de longs intervalles entre les étalonnages. Cette caractéristique est particulièrement pratique dans le cadre de la fabrication de grands lots, avec de nombreux matériaux de processus, au cours desquels l’analyseur doit résister à la contamination afin d’accroître le rendement et les profits.
Atteignez des vitesses de balayage élevées et obtenez des mesures reproductibles avec le spectromètre de masse de paillasse Thermo Scientific Prima BT. Spécialement conçu pour les laboratoires de développement des processus, cet analyseur de gaz de processus à secteur magnétique est très précis et multi-port.
Garantissez la sécurité de l’usine par une détection et une réparation des fuites avant tout risque toxique grâce au spectromètre de masse environnemental Thermo Scientific Sentinel PRO.
Article de blog à la une
L’éthylène (nom selon la nomenclature IUPAC : éthène) est l’oléfine la plus simple, ou alcène, de formule chimique C2H4. La fibre d’oléfine est une fibre synthétique constituée de polyoléfine, comme le polypropylène ou le polyéthylène.  Les fabricants d’oléfine ont besoin d’une analyse en ligne rapide et fiable des effluents des fours afin de contrôler la gravité de la fissuration et d’augmenter leurs profits. Certains spectromètres de masse offrent une excellente vitesse d’analyse associée à une précision en moyenne cinq fois supérieure à celle du chromatographe en phase gazeuse de processus.
Vidéos de spectromètre de masse de processus à la une
Amélioration de la production d’acier à faible teneur en carbone dans les processus d’acier spécialisés
Alors qu’une grande partie de la capacité mondiale est toujours produite selon des processus d’aciérie primaires, la nécessité d’un acier plus durable et plus résistant à la corrosion a provoqué l’augmentation de l’utilisation des processus de dégazage à vide. Découvrez toute l’importance d’une analyse des gaz d’évacuation des fours rapide et continue pour la production d’acier secondaire, et dans quelle mesure le spectromètre de masse de processus Prima PRO peut être d’une aide précieuse.
Télécharger maintenant