Spectrométrie de masse à décharge luminescente (GD-MS)
Analyse directe des éléments traces dans des matériaux conducteurs de haute pureté
Offrant une caractérisation complète des matériaux, principalement dans le domaine de la métallurgie, le système GD-MS Thermo Scientific™ ELEMENT™ GD PLUS intègre une source d’ions à décharge luminescente rapide dans un spectromètre de masse à haute résolution. L’outil idéal pour l’analyse directe de matériaux conducteurs et semi-conducteurs de haute pureté, le système peut détecter et quantifier de manière systématique presque tous les éléments présents dans un échantillon solide au niveau du ppb ou en deçà.
Catégories GD-MS à la une
Les spectromètres de masse GD vous permettent de définir des nouvelles normes pour l’analyse directe d’échantillons solides, vous offrant une solution de choix pour la détermination à haut débit d’éléments traces dans des matériaux conducteurs et semi-conducteurs de haute pureté.
Même l’analyse élémentaire la plus sophistiquée devient plus simple avec les bons accessoires pour GD-MS. Améliorez les performances, le confort et la flexibilité grâce à des accessoires spécifiquement conçus pour votre spectromètre de masse à décharge luminescente.
Assistez au séminaire en ligne et découvrez comment le système GD-MS ELEMENT GD PLUS vous permet de définir de nouvelles normes pour l’analyse d’échantillons solides. L’alimentation pulsée des sources à décharge luminescente permet une ionisation plus efficace à des taux de projection plus bas.