Spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS)
Une gamme ICP-MS avancée et complète
Nos solutions ICP-MS innovantes sont conçues pour répondre aux besoins de tous les laboratoires, des établissements de recherche de routine à ceux de pointe en passant par les établissements à haut débit. Grâce à des performances avancées pour des données fiables et précises et des flux de travaux intuitifs et simples à utiliser, nos instruments ICP-MS vous permettent désormais de travailler plus efficacement et d’être prêt à relever les défis futurs.
Catégories ICP-MS à la une
Avec sa capacité d’analyse élémentaire totale, à des niveaux allant du ppm jusqu’en-deçà du ppt, ce système de paillasse compact permet de détecter des éléments traces de façon rapide, puissante et ultrasensible.
Technologie avancée d’élimination des interférences pour une précision inégalée, même dans les applications analytiques complexes, combinée à une très grande simplicité d’utilisation.
Élimination exceptionnelle des interférences pour des analyses multi-élémentaires ultra-sensibles et fiables à des niveaux traces, même sans préparation des échantillons.
Effectuez une analyse de rapport isotopique exacte et précise dans une grande variété d’échantillons.
Une plateforme logicielle intuitive et conviviale conçue pour simplifier les flux de travaux et optimiser l’efficacité. Simplifiez l’alternance des techniciens de laboratoire grâce à cette solution logicielle courante.
Sélecteur de techniques ICP-MS
SQ-ICP-MS |
TQ-ICP-MS |
HR-ICP-MS |
MC-ICP-MS |
|
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | Avec sa capacité d’analyse élémentaire totale, à des niveaux allant du ppm jusqu’en-deçà du ppt, ce système de paillasse compact permet de détecter des éléments traces de façon rapide, puissante et ultra-sensible | Technologie avancée d’élimination des interférences pour une précision inégalée, même dans les applications analytiques complexes, combinée à une très grande simplicité d’utilisation | Élimination exceptionnelle des interférences pour des analyses multi-élémentaires ultrasensibles et fiables à des niveaux traces, même sans préparation des échantillons | Association d’une haute résolution, d’une haute sensibilité et d’une multicollection aux dernières innovations en matière de technologie d’amplificateur pour l’analyse de multi-isotopes à l’état de traces |
| Applications | Analyse de haute qualité et à haut débit pour les laboratoires d’analyses courantes qui requièrent des limites de détection sensibles. Parfait pour les échantillons complexes. | Des analyses de routine aux analyses de recherche, pour les laboratoires qui cherchent à répondre aux réglementations actuelles et futures, à s’implanter sur de nouveaux marchés ou à réaliser de nouvelles percées scientifiques. Convient aux échantillons de matrices chargées. | Systèmes ICP-MS à secteur magnétique particulièrement adaptés aux laboratoires de semi-conducteurs, de géologie et de sciences des matériaux, aux solutions organiques ou inorganiques ou aux matrices solides | L’ICP-MS à multicollecteur est l’outil idéal pour étudier les sciences de la terre et les sciences nucléaires ainsi que les sciences biochimiques, alimentaires, médico-légales et médicales qui requièrent des mesures de rapport isotopique à haute précision |
| Taille | Paillasse | Paillasse | Sur pieds | Sur pieds |
| Technologie principale | Quadrupôle simple + QCell à conception par flatapôle | Triple quadrupôle, y compris QCell à conception par flatapôle | Secteur magnétique à double focalisation disponible soit avec un détecteur à dynode discrète, soit avec un seul détecteur Faraday supplémentaire | Secteur magnétique à double focalisation avec des collecteurs Faraday amovibles, également disponible avec des compteurs à ions multiples |
| Compatibilité périphérique | Intégration totale de la plupart des systèmes LA, IC / LC et GC. | Compatible avec la plupart des systèmes LA, IC / LC et GC | ||
| Automatisation | Facilement associé à un éventail de systèmes d’automatisation de laboratoire pour un débit idéal | |||
| Logiciels | Logiciel Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ (ISDS) | Suite logicielle ELEMENT™ | Suite logicielle pour multicollecteur | |
Parfaitement connectés, les systèmes GC et ICP-MS sont en mesure de prendre en charge toutes les applications, y compris celles dont les limites de détection sont les plus difficiles. L’interface Thermo Scientific™ série GCI offre une mesure simple et fiable des composés volatils, à des concentrations pouvant descendre en deçà du ppt.