Spectrométrie de masse à rapport isotopique (IRMS)
Permettre des découvertes d’avant-garde en géosciences et améliorer la fiabilité des solutions analytiques
Pendant des décennies, les spectromètres de masse à rapport isotopique Thermo Scientific innovants ont aidé les géoscientifiques à acquérir de nouvelles perspectives sur l’application de l’analyse de rapport isotopique dans les sciences de la terre et de l’environnement, leur permettant ainsi de réaliser des découvertes passionnantes et de surmonter des défis analytiques ardus. Les spectromètres de masse à rapport isotopique ont également aidé les laboratoires dans les domaines de l’analyse alimentaire et du dopage en fournissant des résultats analytiques fiables.
Catégories IRMS à la une
Mesurez les signatures isotopiques avec une précision et une sensibilité extrêmes afin de fournir un éclairage unique sur l’histoire et l’origine des composés.
Utilisez la spectroscopie à infrarouge moyen portative et utilisable sur le terrain pour effectuer des mesures continues en temps réel dans un large éventail d’applications, notamment la surveillance des gaz à effet de serre.
Faites votre sélection parmi notre gamme unique de spectromètres de masse pour gaz rares afin d’obtenir des résultats analytiques fiables dans les domaines de la géochronologie, de la datation et de la thermochronologie.
Automatisez vos recherches en gérant le contrôle des instruments, l’acquisition et le traitement des données, ainsi que la génération des rapports, à partir d’une plateforme logicielle simple disponible sur les instruments IRIS, d’un IRMS haute résolution et de spectromètres de masse pour gaz rares.
Effectuez des analyses multi-élémentaires quantitatives exactes et fiables à des niveaux de traces, même sans préparation des échantillons.
Répondez aux exigences des mesures de rapports isotopiques à haute précision dans le domaine des géosciences.
Les spectromètres de masse optimaux pour la géochronologie
Thermo Fisher Scientific collabore avec des géoscientifiques depuis des décennies, les aidant à mieux comprendre l’âge des roches, minéraux, sédiments et fossiles précieux. Nos systèmes ICP-MS sont des outils de travail pour la production de données de la meilleure qualité sur l’âge en analysant les systèmes isotopiques de Rb-Sr, Sm-Nd, Lu-Hf, Re-Os et Pb-U, et nos spectromètres de masse pour gaz rares représentent le choix ultime pour obtenir des données de grande précision en termes de rapport isotopique Ar-Ar , de néon d’exposition cosmogénique et de thermochronologie à basse température.