Métabolomique et lipidomique
Analyse métabolomique complète
La biologie est un domaine complexe. Pour résoudre ces complexités, l’analyse métabolomique nécessite des technologies d’analyse et des solutions logicielles sophistiquées. Notre réseau scientifique éprouvé, nos publications et nos solutions d’avant-garde disponibles grâce aux spectromètres de masse Thermo Scientific™ Orbitrap™ permettent des analyses plus vastes et plus approfondies du métabolome. Notre envergure en tant que leader dans le domaine des séparations chromatographiques ainsi que des techniques GC, LC et IC s’associe à la grande technicité de nos systèmes et consommables afin de produire des résultats innovants, rigoureux et reproductibles dans le cadre des recherches scientifiques à impact élevé.
Une gamme complète de solutions pour les séparations chromatographiques est dédiée à l’analyse de plusieurs composants différents au sein du métabolome, avec notamment des systèmes de chromatographie en phase liquide, en phase gazeuse ou d’échange d’ions, ainsi que des produits chimiques et des consommables.
Les spectromètres de masse à technologie Orbitrap sont à la pointe de la technologie et offrent la sensibilité et les mesures de haute résolution et de précision de masse (HRAM) qui s’avèrent nécessaires en métabolomique lors de l’utilisation de techniques de séparation avancées. L’acquisition rapide des données et la commutation de polarité optimisent la productivité.
Généralement, l’analyse des données en métabolomique consiste en l’extraction de caractéristiques, l’analyse statistique, l’identification de composés et l’analyse des voies biologiques. La gamme de logiciels Thermo Scientific™ pour la métabolomique vous permet de transformer rapidement des données complexes en des résultats utiles.
La spectrométrie de masse en phase liquide (LC-MS) Orbitrap à haute résolution et précision de masse (HRAM) est une technique largement répandue pour effectuer des analyses en lipidomique. Utilisée avec une base de données et une bibliothèque complètes qui fournissent une identification précise des lipides, cette technique permet l’analyse quantitative relative et absolue des échantillons biologiques.
La comparaison de l’abondance relative de l’ensemble des métabolites dans plusieurs échantillons sans connaissances préalables constitue un défi. Les solutions de spectrométrie de masse (MS) Orbitrap à haute résolution et précision de masse (HRAM) offrent la reproductibilité, la sensibilité élevée et la large plage dynamique adaptées à de tels flux de travaux. Le logiciel d’application transforme les données en résultats.
La vérification et la validation de groupes de métabolites connus et définis au sein de grands ensembles d’échantillons nécessitent de la précision, de la fiabilité ainsi qu’un haut débit. Le profilage ciblé est optimisé grâce à nos solutions de spectrométrie de masse (MS) Orbitrap à haute résolution et précision de masse (HRAM). De plus, l’analyse quantitative SRM courante est facilitée grâce à nos systèmes MS à triple quadrupôle.