Microbiologie vétérinaire
Plus de rapidité, plus de simplicité, plus d’assistance pour le diagnostic et les épreuves de sensibilité pour les animaux
Conçues pour les laboratoires vétérinaires, les solutions pour microbiologie vétérinaire Thermo Scientific™ comprennent une gamme complète de milieux de culture, de produits d’identification et de produits associés aux épreuves de sensibilité de grande qualité, ainsi que des instruments et des réactifs automatisés pour diagnostiquer la paratuberculose (maladie de Johne).
Des solutions standard spécifiquement vétérinaires aux formulaires personnalisés et aux instruments entièrement automatisés, nul n’est plus engagé à faire plus pour les tests pour les animaux.
Le système ID/AST Thermo Scientific™ Sensititre™ comprend plus de 240 agents antimicrobiens, dont plus de 40 antimicrobiens spécifiquement vétérinaires, pour des tests de sensibilité avec de vrais résultats de CMI, ainsi qu’une qualité et une reproductibilité supérieures. Associé à des options d’équipement modulaires, le système Sensititre vous permet de créer le meilleur programme de tests pour les besoins spécifiques de votre laboratoire vétérinaire.
En tant que système de choix pour les programmes de surveillance mondiaux, dont le programme national américain de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (NARMS), coordonné par le FDA-CVM, l’USDA et le CDC, le système Sensititre offre des résultats normalisés pour des tests de sensibilité vétérinaires fiables.
Consultez notre offre complète d’antimicrobiens et de plaques de CMI standard pour l’AST vétérinaire, ainsi que notre gamme complète de solutions d’AST.
- Plaques pour épreuve de sensibilité vétérinaire – Lecture automatisée | Lecture manuelle
- Plaques pour épreuve de sensibilité clinique – Lecture automatisée | Lecture manuelle
- Instruments pour tests de sensibilité aux antimicrobiens
- Disques pour épreuve de sensibilité aux antimicrobiens
Meet CLSI recommendations for equine AST
Perform accurate susceptibility testing using the Thermo Scientific™ Sensititre™ Equine MIC Plate, designed specifically for equine patients.
Simplify AST for avian and poultry samples
Utilize the antimicrobials and dilutions you need for avian and poultry samples with our species-specific Thermo Scientific™ Sensititre™ Avian MIC Plate.
Détectez de manière fiable la présence de Myobacterium avium sous-espèce de la paratuberculose (MAP), l’agent responsable de la maladie de Johne, en à peine 2 à 3 semaines grâce au système Thermo Scientific™ para-JEM™. Le système para-JEM associe une gamme complète de réactifs au puissant système de détection microbienne automatisé Thermo Scientific™ VersaTREK™ pour la détection rapide et automatisée du MAP.
Obtenez une détection plus rapide de M. avium sous-esp. de la paratuberculose grâce au système entièrement automatisé Thermo Scientific™ VersaTREK™ et au kit de réactifs Thermo Scientific™ para-JEM™. Ce kit comprend le bouillon para-JEM, le supplément de croissance para-JEM, le supplément antibiotique para-JEM et des connecteurs pour 250 tests avec le système VersaTREK.