Détermination rapide et précise de séquences de protéines
La cartographie des peptides est une étape essentielle de la caractérisation biothérapeutique. La caractérisation “bottom-up” des médicaments biologiques par digestion des protéines jusqu’à leurs composés peptidiques est nécessaire pour garantir une couverture complète de la séquence de la molécule biopharmaceutique.
De la recherche pharmaceutique et du développement de médicaments à la bioproduction et aux AQ / CQ, en passant par la phase de tests cliniques, la cartographie des peptides reste une méthodologie analytique clé. Nous offrons une combinaison unique de technologies innovantes dans des flux de travaux de A à Z conçus dans un souci de rapidité, de fiabilité, de reproductibilité et de simplicité d’utilisation.
Produits courants de cartographie des peptides
Flux de travail de la cartographie des peptides
Peptide mapping workflow
Digestion des protéines
Digestion normalisée, rapide et reproductible, des protéines
Les kits Thermo Scientific™ SMART Digest™ , qui constituent une avancée significative dans le domaine de la préparation des échantillons pour la caractérisation biopharmaceutique, utilisent la trypsine immobilisée pour une digestion des protéines simple et rapide avec une reproductibilité élevée, une grande sensibilité et une qualité des données supérieure dans un format compatible avec l’automatisation.
   Video: SMART Digest Kit Animation
Séparation des peptides
Séparations des peptides en phase inverse haute résolution
Les colonnes UHPLC C18 Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ sont recommandées pour la cartographie des peptides des protéines biothérapeutiques. Elles garantissent d’excellentes séparations et des pics fins. Ces colonnes sont dotées d’un substrat de silice ultra-pure avec une très faible teneur en métaux afin de minimiser les effets de traîne et d’obtenir des formes de pic symétriques.
UHPLC reproductible et simple d’utilisation
La nouvelle plateforme UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex est ce qui se fait de mieux dans le domaine du mélange biocompatible de solvants binaires ou quaternaires de pointe. La plateforme Vanquish Flex est conçue pour fournir de nouvelles références en termes de précision et de sensibilité en chromatographie peptidique. Avec ses temps de rétention stables, vous n’aurez plus aucun doute sur l’identité des peptides dans les environnements de recherche, de développement et de CQ.
La compatibilité parfaite avec la détection à barrette de diodes (DAD), le détecteur à longueur d’onde variable (VWD) et la détection par spectrométrie de masse, ainsi que le logiciel CDS Thermo Scientific™ Chromeleon™, font de ce système UHPLC le système de prédilection pour l’intégralité de votre ligne de recherche et de développement pharmaceutiques.
   Video: The Evolution of a Biocompatible Masterpiece
Spectrométrie de masse pour cartographie peptidique
La méthode de référence pour l’analyse des peptides
Un seul spectrophotomètre de masse pour la cartographie des peptides et la caractérisation des protéines intactes. La plateforme BioPharma Thermo Scientific™ Q Exactive™ dont sont dotés les spectromètres de masse à technologie Orbitrap permet une analyse des protéines dénaturées et des protéines natives intactes par MS incomparable et confère des fonctions d’analyse “top-down / middle-down” de sous-unités aux instruments de paillasse les plus puissants à ce jour pour la cartographie des peptides.
Associée au logiciel Thermo Scientific™ BioPharma Finder™, elle offre une solution matérielle et logicielle à la fois intégrée et complète pour la caractérisation biothérapeutique.
Logiciel de cartographie des peptides
Analyse “bottom-up” intégrée et caractérisation des protéines intactes par spectrométrie de masse
Gagnez du temps et allez plus loin dans l’identification avec le logiciel intégré Thermo Scientific™ BioPharma Finder™. Des flux de travaux logiciels simples vous guident tout au long de la caractérisation biothérapeutique. Vous bénéficiez ainsi d’une couverture complète avec vérification des séquences peptidiques et identification de toutes les variantes et modifications.
Logiciel LC et LC-MS conforme
Rationalisez le flux de travail de votre laboratoire grâce au logiciel Système de données chromatographiques Thermo Scientific™ Chromeleon™ 7.2. Ce logiciel permet un contrôle et une automatisation des instruments supérieurs, ainsi qu’un traitement sans précédent des données pour les environnements d’AQ / de CQ et de fabrication biopharmaceutique GxP conformes.
Procédez à vos analyses UHPLC ou de cartographie des peptides par LC-MS dans un environnement d’entreprise, de la création des méthodes à la génération des rapports finaux.
   Video: Learn about CDS
Vidéo à la une sur la cartographie des peptides
A Journey in Biotherapeutic Peptide Mapping with Alexion Pharmaceutical
Découvrez comment les dernières innovations en matière de chromatographie, de spectrométrie de masse et de logiciel accélèrent la prise de décision en toute confiance chez Alexion Pharmaceuticals, Inc.
 Visiter ce blog pour en savoir plus