HDI-FTIR-Accessories-230x195
Bénéficiez d’une plus grande clarté d’échantillonnage
Les avancées technologiques dans l’instrumentation FTIR et les techniques de manipulation des échantillons ont entraîné le développement de nouveaux instruments simplifiant ou supprimant la préparation fastidieuse des échantillons. Nous proposons une gamme complète d’accessoires standard et Smart répondant à vos exigences. Nous disposons également d’un ensemble d’objectifs pour microscopes qui facilitent l’analyse de petits échantillons.
Accessoires FTIR populaires
Accessoires FTIR à la une
Accessoires pour analyse de gaz par FTIR
Conçus pour répondre aux besoins des clients industriels, les cellules à gaz IGS Thermo Scientific™ Antaris™ sont des cellules multi-pass qui offrent différentes sensibilités et compatibilités chimiques pour répondre aux exigences des applications actuelles exigeantes.
Accessoires pour microscopes FTIR
Les accessoires pour microscopes Thermo Scientific vous permettent d’atteindre un spectre d’excellente qualité. Nos condenseurs et objectifs à compensation fixe améliorent les mesures de transmission/réflectance, et les condenseurs et objectifs à compensation variable corrigent les aberrations sphériques causées par les fenêtres infrarouges au-dessus ou en dessous de l’échantillon.
Accessoires et fournitures généraux pour FTIR
Nous proposons une large gamme d’accessoires vous aidant à obtenir les meilleures données spectrales possibles, quelle que soit la technique de manipulation des échantillons utilisée. Certains accessoires peuvent être plus efficaces que d’autre en fonction du type d’échantillon.
Accessoires FTIR pour analyse d’échantillons solides
Les accessoires de réflectance totale atténuée (ATR) Thermo Scientific sont parfaits pour analyser des échantillons solides homogènes, les couches de surface de solides multicouches ou les revêtements de solides. Même les solides de forme irrégulière peuvent être analysés à l’aide d’un matériau de cristal d’ATR dur tel que le diamant. L’accessoire de réflectance diffuse intelligente permet d’analyser une grande variété d’échantillons avec une préparation minimale de l’échantillon.
Accessoires FTIR pour analyse d’échantillons liquides
La réflectance totale atténuée (ATR) est souvent la méthode privilégiée pour l’analyse des liquides car il suffit qu’une goutte de liquide soit déposée sur le cristal. Nos accessoires ATR optimisent l’identification du matériau et les capacités de vérification des spectromètres FTIR Thermo Scientific pour une variété d’échantillons liquides, produisant des données spectrales de haute qualité en quelques secondes.
Nouveau - Microscope FTIR
Jugez par vous-même. Analysez. Identifiez.
Avec la simplicité du fonctionnement “pointer-acquérir”, le nouveau microscope FTIR Thermo Scientific™ Nicolet™ iN™5 permet une identification simple et rapide des contaminants et des défauts qui affectent la qualité du produit.  Son fonctionnement intuitif vous offre des réponses en quelques minutes. 
  • Simplicité – aussi simple à utiliser qu’un microscope stéréoscopique
  • Rapidité – fonctionnement de type “pointer-acquérir” pour des réponses rapides
  • Fiabilité – construit pour des années de fonctionnement irréprochable
Conçu pour répondre aux exigences d’un laboratoire d’AQ/CQ à cadence élevée, le microscope Nicolet iN5 vous assure de nombreuses années de fonctionnement fiable, quels que soient le nombre d’utilisateurs et les besoins d’analyse.
En savoir plus ›
Microscope FTIR iN5