SI-MicroSpecSelecGuide-320x290-5402
Solutions de micro-échantillonnage et microscopes FTIR et Raman
Trouvez le système de micro-spectroscopie Thermo Scientific™ Nicolet™ ou Thermo Scientific™ DXR™ qui répond le mieux à vos besoins quotidiens et s’adapte à une demande en constante évolution. Cliquez sur une image d’instrument ci-dessous pour obtenir plus d’informations sur l’un des produits de la plus grande sélection de solutions de micro-spectroscopie du secteur.
La micro-spectroscopie vous permet :
1. de localiser les points d’intérêt sur votre échantillon, puis 
2. d’identifier les matériaux inconnus à l’aide de l’analyse spectrale (mesure ponctuelle) ou de l’imagerie spectrale (spectroscopie spatiale).
Laissez nos experts reconnus analyser votre flux de travail pour vous offrir les fonctionnalités dont vous avez besoin (p. ex., cartographie ultra-rapide, micro-ATR, etc.), et ce de manière adaptée à votre budget.
Parler à un expert
  Accessoire de micro-spectroscopie SurveyIR + spectromètre FTIR Nicolet iS5
Microscope IR Nicolet iN5 + spectromètre FTIR Nicolet iS10
Microscope IR Nicolet Continuμm + spectromètre FTIR Nicolet iS50 Microscope IR Nicolet iN10 Microscope d’imagerie IR Nicolet iN10 MX Microscope Raman DXR2 Microscope d’imagerie Raman DXR2xi
Image du produit
Problème résolu Identification Identification
Identification
Distribution spatiale
Identification
Localisation et distribution spatiale
Identification
Localisation et distribution spatiale
Identification
Morphologie
Localisation et distribution spatiale
Identification
Morphologie
Localisation et distribution spatiale
Idéal pour...
DONNER DES GARANTIES
Analyses AQ/CQ de routine
DONNER DES GARANTIES
Analyses AQ/CQ de routine
TROUVER DES SOLUTIONS
Laboratoires de services et d’assistance analytiques
TROUVER DES SOLUTIONS
Laboratoires de services et d’assistance analytiques
DÉCOUVRIR
Laboratoires de recherche
TROUVER DES SOLUTIONS
Laboratoires de services et d’assistance analytiques
DÉCOUVRIR
Laboratoires de recherche
Fréquence d’utilisation Occasionnelle ou régulière Occasionnelle Hebdomadaire ou quotidienne  Hebdomadaire ou quotidienne  Hebdomadaire ou quotidienne  Hebdomadaire ou quotidienne  Hebdomadaire ou quotidienne 
Niveau de compétence de l’utilisateur Débutant Débutant Avancé Avancé Avancé Intermédiaire Intermédiaire
Taille d’échantillon (résolution spatiale) 100 μm 25 μm 10 μm 10 μm 10 μm 1 μm 1 μm
Analyse à point unique  
Analyse de petites zones    
Analyse de grandes zones et des relations spatiales          
Niveau d’automatisation aucune aucune ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓
Options de microscopie avancées        
Intégration de la fonction de micro-échantillonnage Couplée au spectromètre FTIR Couplée au spectromètre FTIR Couplée au spectromètre FTIR Microscope dédié intégré Microscope dédié intégré Microscope dédié intégré Microscope dédié intégré
Hebdomadaire ou quotidienne 
Hebdomadaire ou quotidienne 
9109_4922_2guys_Fade
Remarque : un ordinateur est nécessaire pour le fonctionnement et la visualisation des données de tous les microscopes IR.
Applications : Pharmaceutique, Police scientifique, Cosmétique, Mines, Géologie, Automobile, Polymères, Emballage, Peintures, Électronique, Nanomatériaux, 
Semi-conducteurs, Alimentaire, Encres et Colorants
SurveyIR est une marque commerciale de Czitek, LLC. Toutes les autres marques mentionnées sont la propriété de Thermo Fisher Scientific Inc. et de ses filiales.