HB-GENESYSSelectionGuide-1180x250-6430
Développés pour les utilisateurs, conçus pour offrir des résultats précis
De l’enseignement en classe aux mesures de routine en passant par la découverte de nouveaux matériaux innovants, les spectrophotomètres Thermo Scientific GENESYS sont conçus pour répondre aux besoins des laboratoires modernes d’aujourd’hui.
Cliquez sur les onglets UV-visible et Visible ci-dessous pour consulter nos comparaisons d’instruments. 
  • Commencez à prendre des mesures immédiatement avec le menu de démarrage couleur haute résolution simple à utiliser
  • Changez d’échantillons grâce à un compartiment à échantillons de grande taille facilement accessible
  • Enregistrez vos données rapidement comme vous le souhaitez grâce à de nombreuses options d’exportation de données
Pour les laboratoires d’enseignement, les laboratoires de recherche et le contrôle qualité dans les secteurs industriels nécessitant une construction robuste, une grande facilité d’utilisation et des fonctions logicielles
Pour les laboratoires d’enseignement de pointe, les applications de R&D, la recherche et les applications de sciences de la vie nécessitant un débit supérieur ou un contrôle de la température. Pour les laboratoires d’enseignement de pointe, les applications de R&D, la recherche et les applications de sciences de la vie nécessitant un débit supérieur ou un contrôle de la température. Pour les laboratoires nécessitant un double faisceau avec une position de cuve de référence.
Cliquez sur les noms des instruments pour obtenir plus d’informations et accéder à leurs spécifications.
Spectrophotomètre GENESYS 50
UV-visible
Spectrophotomètre GENESYS 150
UV-visible
Spectrophotomètre BioMate 160
UV-visible
Spectrophotomètre GENESYS 180
UV-visible
CARACTÉRISTIQUES :
Gamme spectrale UV-visible UV-visible UV-visible UV-visible
Éléments optiques Double faisceau Double faisceau Double faisceau Double faisceau
Affichage Écran tactile de 7 po Écran tactile de 7 po, inclinable Écran tactile de 7 po, inclinable Écran tactile de 7 po, inclinable
Supports pour tubes à essai
Compartiment à échantillons amovible et lavable
Compatible avec les passeurs 4 et 8 cuves* À une seule position
Système d’aspiration, Peltier, compatible avec les sondes à fibres optiques
A-T-C
Balayage
Quant, fixe, affichage en temps réel, OD600
Cinétique
Compatible avec le logiciel Thermo Scientific VISIONlite
Adaptateur USB Wi-Fi, disponible
Imprimante à clipser, disponible
Méthodes des sciences de la vie - acide nucléique A260 ; Protéines A280 et A205 ; Dosages protéiques colorimétriques
Compartiment à échantillons
  • Accessible depuis le dessus, l’avant ou sur le côté
  • Peut accueillir des cuves jusqu’à 100 mm
  • Accessoires disponibles pour des tubes à essai d’un diamètre jusqu’à 25 mm et d’une hauteur de 150 mm maximum
Accepte (en option) :
  • Passeur 8 cuves
  • Passeur 4 cuves (cuves longues)
  • Porte-cuve Peltier thermostaté (20-60°C)
  • Accessoire Sipper
  • Coupleur de sonde en fibre optique
Accepte (en option) :
  • Passeur 8 cuves
  • Passeur 4 cuves (cuves longues)
  • Porte-cuve Peltier thermostaté (20-60°C)
  • Accessoire Sipper
  • Coupleur de sonde en fibre optique
  • Passeur 8 cuves (en standard)
Peut également accueillir (en option) :
  • Passeur 4 cuves (cuves longues)
  • Porte-cuve Peltier thermostaté (20-60°C)
  • Accessoire Sipper
  • Coupleur de sonde en fibre optique
Garantie 2 ans** 2 ans** 2 ans** 2 ans**
  Pour les laboratoires d’enseignement, les laboratoires de recherche et le contrôle qualité dans les secteurs industriels nécessitant une construction robuste, une grande facilité d’utilisation et des fonctions logicielles Pour les laboratoires d’enseignement, les laboratoires de recherche et le contrôle qualité dans les secteurs industriels nécessitant une construction robuste, une grande facilité d’utilisation et des fonctions logicielles Pour les laboratoires d’enseignement de pointe, les applications de R&D et les applications de recherche nécessitant un débit supérieur ou un contrôle de la température.
Cliquez sur les noms des instruments pour obtenir plus d’informations et accéder à leurs spécifications.
Spectrophotomètre GENESYS 30
visible
Spectrophotomètre GENESYS 40
visible
Spectrophotomètre GENESYS 140
visible
CARACTÉRISTIQUES :
Gamme spectrale Visible Visible Visible
Éléments optiques Mono faisceau Double faisceau Double faisceau
Affichage Écran couleur de 5 po Écran tactile de 7 po Écran tactile de 7 po, inclinable
Supports pour tubes à essai
Compartiment à échantillons amovible et lavable
Compatible avec les passeurs 4 et 8 cuves* À une seule position À une seule position
Système d’aspiration, Peltier, compatible avec les sondes à fibres optiques
A-T-C
Balayage
Quant, fixe, affichage en temps réel, OD600
Cinétique
Compatible avec le logiciel Thermo Scientific VISIONlite
Adaptateur USB Wi-Fi, disponible
Imprimante à clipser, disponible
Méthodes des sciences de la vie - acide nucléique A260 ; Protéines A280 et A205 ; Dosages protéiques colorimétriques
Compartiment à échantillons
  • Accessible depuis le dessus, l’avant ou sur le côté
  • Peut accueillir des cuves jusqu’à 100 mm
  • Accessoires disponibles pour des tubes à essai d’un diamètre jusqu’à 25 mm et d’une hauteur de 150 mm maximum
  • Accessible depuis le dessus, l’avant ou sur le côté
  • Peut accueillir des cuves jusqu’à 100 mm
  • Accessoires disponibles pour des tubes à essai d’un diamètre jusqu’à 25 mm et d’une hauteur de 150 mm maximum
Accepte (en option) :
  • Passeur 8 cuves
  • Passeur 4 cuves
  • Porte-cuve Peltier thermostaté
  • Accessoire Sipper
Garantie 2 ans** 2 ans** 2 ans**
Pour les laboratoires d’enseignement, les laboratoires de recherche et le contrôle qualité dans les secteurs industriels nécessitant une construction robuste, une grande facilité d’utilisation et des fonctions logicielles
Pour les laboratoires d’enseignement de pointe, les applications de R&D, la recherche et les applications de sciences de la vie nécessitant un débit supérieur ou un contrôle de la température. Pour les laboratoires d’enseignement de pointe, les applications de R&D, la recherche et les applications de sciences de la vie nécessitant un débit supérieur ou un contrôle de la température. Pour les laboratoires nécessitant un double faisceau avec une position de cuve de référence.
Cliquez sur les noms des instruments pour obtenir plus d’informations et accéder à leurs spécifications.
Spectrophotomètre GENESYS 50
UV-visible
Spectrophotomètre GENESYS 150
UV-visible
Spectrophotomètre BioMate 160
UV-visible
Spectrophotomètre GENESYS 180
UV-visible
CARACTÉRISTIQUES :
Gamme spectrale UV-visible UV-visible UV-visible UV-visible
Éléments optiques Double faisceau Double faisceau Double faisceau Double faisceau
Affichage Écran tactile de 7 po Écran tactile de 7 po, inclinable Écran tactile de 7 po, inclinable Écran tactile de 7 po, inclinable
Supports pour tubes à essai
Compartiment à échantillons amovible et lavable
Compatible avec les passeurs 4 et 8 cuves* À une seule position
Système d’aspiration, Peltier, compatible avec les sondes à fibres optiques
A-T-C
Balayage
Quant, fixe, affichage en temps réel, OD600
Cinétique
Compatible avec le logiciel Thermo Scientific VISIONlite
Adaptateur USB Wi-Fi, disponible
Imprimante à clipser, disponible
Méthodes des sciences de la vie - acide nucléique A260 ; Protéines A280 et A205 ; Dosages protéiques colorimétriques
Compartiment à échantillons
  • Accessible depuis le dessus, l’avant ou sur le côté
  • Peut accueillir des cuves jusqu’à 100 mm
  • Accessoires disponibles pour des tubes à essai d’un diamètre jusqu’à 25 mm et d’une hauteur de 150 mm maximum
Accepte (en option) :
  • Passeur 8 cuves
  • Passeur 4 cuves (cuves longues)
  • Porte-cuve Peltier thermostaté (20-60°C)
  • Accessoire Sipper
  • Coupleur de sonde en fibre optique
Accepte (en option) :
  • Passeur 8 cuves
  • Passeur 4 cuves (cuves longues)
  • Porte-cuve Peltier thermostaté (20-60°C)
  • Accessoire Sipper
  • Coupleur de sonde en fibre optique
  • Passeur 8 cuves (en standard)
Peut également accueillir (en option) :
  • Passeur 4 cuves (cuves longues)
  • Porte-cuve Peltier thermostaté (20-60°C)
  • Accessoire Sipper
  • Coupleur de sonde en fibre optique
Garantie 2 ans** 2 ans** 2 ans** 2 ans**
  Pour les laboratoires d’enseignement, les laboratoires de recherche et le contrôle qualité dans les secteurs industriels nécessitant une construction robuste, une grande facilité d’utilisation et des fonctions logicielles Pour les laboratoires d’enseignement, les laboratoires de recherche et le contrôle qualité dans les secteurs industriels nécessitant une construction robuste, une grande facilité d’utilisation et des fonctions logicielles Pour les laboratoires d’enseignement de pointe, les applications de R&D et les applications de recherche nécessitant un débit supérieur ou un contrôle de la température.
Cliquez sur les noms des instruments pour obtenir plus d’informations et accéder à leurs spécifications.
Spectrophotomètre GENESYS 30
visible
Spectrophotomètre GENESYS 40
visible
Spectrophotomètre GENESYS 140
visible
CARACTÉRISTIQUES :
Gamme spectrale Visible Visible Visible
Éléments optiques Mono faisceau Double faisceau Double faisceau
Affichage Écran couleur de 5 po Écran tactile de 7 po Écran tactile de 7 po, inclinable
Supports pour tubes à essai
Compartiment à échantillons amovible et lavable
Compatible avec les passeurs 4 et 8 cuves* À une seule position À une seule position
Système d’aspiration, Peltier, compatible avec les sondes à fibres optiques
A-T-C
Balayage
Quant, fixe, affichage en temps réel, OD600
Cinétique
Compatible avec le logiciel Thermo Scientific VISIONlite
Adaptateur USB Wi-Fi, disponible
Imprimante à clipser, disponible
Méthodes des sciences de la vie - acide nucléique A260 ; Protéines A280 et A205 ; Dosages protéiques colorimétriques
Compartiment à échantillons
  • Accessible depuis le dessus, l’avant ou sur le côté
  • Peut accueillir des cuves jusqu’à 100 mm
  • Accessoires disponibles pour des tubes à essai d’un diamètre jusqu’à 25 mm et d’une hauteur de 150 mm maximum
  • Accessible depuis le dessus, l’avant ou sur le côté
  • Peut accueillir des cuves jusqu’à 100 mm
  • Accessoires disponibles pour des tubes à essai d’un diamètre jusqu’à 25 mm et d’une hauteur de 150 mm maximum
Accepte (en option) :
  • Passeur 8 cuves
  • Passeur 4 cuves
  • Porte-cuve Peltier thermostaté
  • Accessoire Sipper
Garantie 2 ans** 2 ans** 2 ans**
** Garantie de trois ans disponible au moment de l’enregistrement de l’instrument
Fiabilité légendaire. Facilité d’utilisation inégalée.
Reposant sur 60 années d’expérience dans le domaine de la spectroscopie, la gamme Thermo Scientific GENESYS de spectrophotomètres visible / UV-visible de nouvelle génération offre des performances exceptionnelles dans un design contemporain. Il existe un spectrophotomètre GENESYS qui saura répondre aux exigences de votre application en matière de précision et de reproductibilité des résultats. 
Télécharger la brochure
Brochure de la gamme GENESYS