Search Thermo Fisher Scientific
Quantifiez rapidement l'ADN, l'ARN et les protéines à partir de seulement 1 à 2 µl d'échantillon grâce aux spectrophotomètres Thermo Scientific NanoDrop. Notre technologie pionnière de rétention des échantillons a évolué sur tout le spectre pour vous offrir une meilleure connaissance de votre échantillon, afin que vous puissiez gagner des jours de dépannage et accélérer vos recherches.
Pipetez simplement une seule goutte d'ADN, d'ARN ou d'échantillon de protéines sur le socle et abaissez le bras. Aucune cuve ou capillaire n'est nécessaire et les résultats apparaissent en quelques secondes. Au fil des ans, les spectrophotomètres NanoDrop sont devenus fiables et indispensables dans de nombreux laboratoires, en accumulant plus de 55 000 citations scientifiques.