HDI-OXSAS-Optical-Emission-Analytical-Software-230x195
Analyse rapide et précise de métaux
Améliorez l’efficacité et la productivité de votre laboratoire grâce à des solutions logicielles complètes dédiées à l’analyse intégrale d’une vaste gamme de matériaux. Que vous disposiez d’un système de spectrométrie d’émission optique (OES) ou d’un système de fluorescence X (XRF), nous offrons des solutions qui permettent de réaliser des analyses de grande qualité facilement et rapidement.
Versions logicielles OXSAS pour XRF et OES
HDI-ARL-OPTIMX-Cement-Analyzer-230x195
Le logiciel Thermo Scientific™ OXSAS™ pour instruments XRF réalise des analyses d’échantillons de grande qualité et rapides à l’aide d’opérations sur modèles. Les packs facultatifs d’analyse quantitative sans étalon offrent une polyvalence supplémentaire pour tous les laboratoires qui réalisent des analyses de nombreux matériaux différents. L’analyse XRF assure une répétabilité élevée, ce qui rend la technique efficace pour le contrôle d’éléments cruciaux et des éléments d’alliage coûteux.
Le logiciel Thermo Scientific™ OXSAS™ pour instruments OES est capable de réaliser de nombreuses analyses, des tâches les plus simples aux travaux complexes, y compris le développement de nouvelles méthodes analytiques et d’étalonnage ainsi que des analyses élémentaires quotidiennes de qualité supérieure. La technique OES fournit une analyse rapide du carbone et de l’azote à faible teneur ainsi que d’autres éléments d’alliage présents dans le fer et l’acier. La fluorescence X, quant à elle, offre les analyses les plus fiables et reproductibles des laitiers métallurgiques et des matières premières, y compris les minerais de fer, les frittages et les fontes.
HDI-ARL-4460-Optical-Emission-Spectrometer-230x195
Le logiciel OXSAS est compatible avec les analyseurs Thermo Scientific suivants :
Le spectromètre WDXRF Thermo Scientific™ ARL™ OPTIM’X est capable d’analyser avec précision, justesse et fiabilité des éléments, du carbone jusqu’à l’uranium, provenant de plusieurs échantillons différents.
Le spectromètre EDXRF Thermo Scientific™ ARL™ QUANT’X permet une quantification en quelques minutes des éléments majeurs, mineurs et à l’état de traces parmi une vaste gamme d’échantillons.
Résolvez de nombreux problèmes analytiques dans de nombreuses applications grâce à un outil complet : le spectromètre séquentiel à fluorescence X Thermo Scientific™ ARL™ PERFORM’X pour une caractérisation des matériaux avancée.
L’automatisation Thermo Scientific™ ARL™ SMS-3500 pour Twin OES ou XRF simplifie la manipulation des échantillons en fournissant un emplacement d’introduction unique pour tous les échantillons grâce à une fonctionnalité de stockage sous la forme de magasin afin de faciliter l’introduction.
L’analyseur de métaux Thermo Scientific™ ARL™ 3460 fournit une analyse chimique des métaux complète et fiable pour de nombreuses applications.
Des analyses de routine jusqu’à la recherche sur les métaux, le spectromètre à émission optique Thermo Scientific™ ARL™ 4460 offre d’excellentes performances analytiques pour les éléments d’alliage et les éléments traces dans les métaux.
L’automatisation robotisée Thermo Scientific™ ARL™ SMS-2500 pour OES est une solution automatisée pour le contrôle de la qualité destinée à optimiser vos opérations de production d’acier.
L’automatisation robotisée Thermo Scientific™ ARL™ SMS-2500 pour XRF est une solution automatisée pour l’analyse élémentaire XRF du fer et de l’acier.
L’analyseur Thermo Scientific™ ARL™ Fire Assay convient à l’analyse de nombreux types d’échantillons provenant de l’exploitation de l’or et du platine, du recyclage de métaux et de laboratoires sous contrat.
Le spectromètre à émission optique Thermo Scientific™ ARL™ offre la solution idéale pour les analyses élémentaires de routine, la recherche sur les métaux et le développement.
Le système Thermo Scientific™ ARL™ 9900 X-Ray WorkStation™ combine la totalité des possibilités FX et XRD en un seul instrument afin de permettre une analyse de phase et une analyse chimique précises en un seul procédé rapide et rationalisé pour un contrôle et une surveillance efficaces des procédés.