X-ray diffraction
Satisfaire aux demandes en termes d’analyse chimique haute précision
Obtenez rapidement des informations détaillées sur la structure et la phase des matériaux grâce à la diffraction des rayons X (XRD), une technique analytique polyvalente et non destructive. L’analyse XRD offre des résultats haute performance dans un large éventail d'applications industrielles et de recherche telles que la recherche académique, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les polymères, les semi-conducteurs, les films fins, les métaux et les minéraux.
Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez besoin de plus d’informations, demandez à parler à un représentant dès maintenant.
Demander de plus amples informations ›
Systèmes XRD pour les sciences des matériaux à la une
Bénéficiez d’un système XRD dédié conçu pour les applications QA/QC, les applications universitaires et les applications de routine grâce au diffractomètre à rayons X Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 100 compact et abordable. Cet instrument de paillasse transportable offre une véritable flexibilité.
Mesurez en temps réel à l’aide de l’analyseur XRD de paillasse à la fois simple et puissant. Le diffractomètre à rayons X Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 1000 offre un fonctionnement simplifié sans entretien pour l’assurance qualité et les études de diffraction des rayons X de routine.
Effectuez des mesures rapides et précises grâce au diffractomètre à rayons X Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 3000. Ce système de diffraction adapté à la recherche offre des détecteurs haute résolution, une grande surface d’échantillon, ainsi qu’un choix de sources de rayons X.
Il permet d’effectuer l’identification de phase ainsi que la quantification et l’analyse structurelle des matériaux polycristallins. Le diffractomètre à rayons X Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 5000 peut être complètement personnalisé pour les applications nécessitant un goniomètre à quatre cercles.
Réalisez des analyses avancées et des études combinées en temps réel. Le diffractomètre à rayons X Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 6000 permet l’analyse à couche mince, la réflectométrie, la micro-diffraction, l’analyse des contraintes résiduelles et les mesures de la texture.
Effectuez des analyses fiables avec une reproductibilité et un débit d’échantillons élevés. L’analyseur à rayons X Thermo Scientific™ ARL™ 9900 pour le contrôle du flux du potentiomètre comprend un XRD pour l’analyse des phases de bains classiques et un XRF pour déterminer la teneur totale en calcium des échantillons du bain.
Réalisez des analyses chimiques et de phase en une simple opération grâce à l’analyseur de ciment complet Thermo Scientific™ ARL™ 9900. Obtenez un contrôle des procédés parfait et garantissez une qualité constante du clinker. 
Bénéficiez d’un contrôle et d’une surveillance efficaces des procédés pour les procédés métallurgiques et miniers avec l’ensemble des possibilités XRF et XRD en un seul procédé rapide et rationalisé Thermo Scientific™ ARL™ 9900 X-Ray WorkStation™.
Obtenez des analyses qualitatives et quantitatives des matériaux polycristallins. Le diffractomètre de poudres Thermo Scientific™ ARL™ X’TRA peut être personnalisé pour des transitions de phase et des études structurelles à haute et basse températures, dans une atmosphère non ambiante, sur des films fins et des petits échantillons.
Vidéo : Système de diffraction des rayons X de paillasse pour des analyses rapides et dynamiques
Le coin des applications
Analyse de phases de clinker grâce à l’analyseur de ciment complet Thermo Scientific ARL 9900
Une technologie qui combine les avantages de la XRF et de la XRD est la meilleure solution pour garantir le contrôle de la qualité dans le procédé de fabrication du ciment. Le quartz dans le minerai broyé non traité, la chaux libre dans le clinker, les phases du clinker et les ajouts de calcaire dans le ciment peuvent être quantifiés avec une sensibilité élevée, une grande fiabilité et une excellente stabilité.
Télécharger la note d’application
Assistance
Follow us