Safety and Security
Détection portative sur le terrain des substances chimiques et drogues inconnues
En cas de risque pour la sécurité, vous avez besoin d’informations rapidement. Les analyseurs de produits chimiques portatifs Thermo Scientific™ permettent d’identifier rapidement et sur le terrain les produits chimiques inconnus, les explosifs et les armes chimiques, ainsi que les narcotiques. Ces instruments robustes et adaptés à vos objectifs permettent d’exploiter toute la puissance de la spectroscopie Raman et FTIR directement dans la zone de danger et de fournir des données spécifiques et concrètes permettant aux secouristes et aux unités CBRN d’agir plus rapidement que jamais.
Lorsque le minutage est stratégique et que l’identification positive constitue l’unique possibilité, les techniciens de neutralisation des explosifs et munitions, les intervenants en cas de matières dangereuses et les forces de l’ordre du monde entier font confiance à nos analyseurs chimiques portatifs pour leur précision, leur vitesse et leur durabilité.
Demande de démonstration ›
Analyseurs chimiques portatifs pour explosifs, matières dangereuses et narcotiques
Applications
Notre gamme de produits répond aux exigences des applications suivantes :
Identifiez rapidement les drogues illicites, notamment les narcotiques, les drogues synthétiques, les substances frelatantes et les matériaux précurseurs en un seul test. Utilisé par les détectives en stupéfiants, les agents des douanes et le personnel d’application de la loi pour une analyse plus rapide des drogues illicites suspectées, l’analyseur portatif pour narcotiques Thermo Scientific™ TruNarc™ permet une analyse non destructive, sans contact avec l’échantillon pour préserver les preuves.
Identifiez immédiatement les explosifs, les précurseurs et les engins explosifs improvisés à l’aide des analyseurs d’identification chimique portatifs Raman et FTIR de Thermo Scientific™. Nous proposons désormais le Thermo Scientific™ Gemini™, le premier et le seul analyseur portatif au monde qui combine la spectroscopie FTIR et Raman en un seul instrument intégré pour des tests complémentaires et de confirmation sur le terrain.
Exploitez la puissance de la spectroscopie Raman ou FTIR afin de vérifier rapidement le contenu de fûts, sachets, bouteilles, etc. directement dans la zone de danger. Les analyseurs portatifs Thermo Scientific™ FirstDefender™, TruDefender™ et Gemini™ permettent de mettre au rebut les matières dangereuses de façon adaptée et en toute sécurité sans impliquer les délais et dépenses des analyses conventionnelles en laboratoire.
Identifiez rapidement explosifs, armes chimiques et agents chimiques. Thermo Fisher Scientific est reconnu par le secteur comme le leader en technologie Raman portative et propose plus de 10 000 instruments, y compris l’analyseur portatif d’identification chimique Thermo Scientific™ FirstDefender™ RMX, utilisé dans toutes les sections de l’Armée américaine, ainsi que par les forces militaires et agences d’application de la loi de nombreux pays du monde entier.