Narcotics Identification
Épreuve de présomption plus précise et plus fiable
Apportez la précision et la fiabilité dʼune technologie éprouvée en laboratoire directement sur le terrain grâce à l’analyseur portatif de narcotiques Thermo Scientific™ TruNarc™. L’analyseur TruNarc teste facilement et rapidement plus de 400 substances, y compris les narcotiques, les stimulants, les dépresseurs, les hallucinogènes et les analgésiques.
  • Bibliothèque mise à jour régulièrement pour inclure les nouveaux risques liés aux drogues
  • Ne nécessite aucun contact direct avec la plupart des substances
  • Fournit des résultats clairs et en temps réel pour les preuves de présomption
  • Fournit des dossiers automatisés et inviolables avec des résultats d’analyse, y compris des horodatages pour aider à accélérer les poursuites.
Demander une démonstration    Télécharger la brochure
Liens rapides
Efficace, économique, sûr
Les agences aux États-Unis qui déploient l’analyseur de narcotiques portatif TruNarc constatent des avantages immédiats :
  • Même les substances peu connues peuvent être identifiées quasiment instantanément sur le terrain
  • Les autorités chargées de l’application de la loi n’ont plus besoin de manipuler des stupéfiants potentiellement mortels
  • Le laboratoire dispose d’un temps précieux pour les cas prioritaires
  • La réduction des demandes de tests de laboratoire permet de réaliser d’importantes économies.
Un analyseur Raman portatif permet d’identifier des centaines de narcotiques, de précurseurs ou de substances frelatantes en quelques secondes et directement sur place.  Hautement spécifique, l’analyseur TruNarc est non destructif, sans contact et facile à utiliser. Il s’agit d’un excellent outil que les agents des forces de l’ordre peuvent avoir avec eux à chaque appel.
  Voir l’infographie 
Vous voulez en savoir plus sur l’utilisation de la technologie Raman par l’analyseur de narcotiques portatif TruNarc pour identifier plusieurs substances contrôlées, y compris les narcotiques, les drogues synthétiques, les substances frelatantes et les précurseurs chimiques en un seul test et sans contact direct pour la plupart des échantillons ?
Obtenez des réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ) sur l’analyseur TruNarc
  • Recherche de subventions adaptées aux besoins de votre service
  • Conseils gratuits et illimités de conseillers seniors en matière de subventions
  • Services gratuits d’aide à la demande de subvention et d’examen des demandes de subvention
  • Formation gratuite en ligne sur la rédaction de demandes de subvention
  • Des fonds sont disponibles et nous avons une vaste gamme de produits pour répondre à vos besoins.
Cliquez ici pour choisir le lien approprié et remplir le formulaire.