Manufacturing Metals Fabrication
Ayez confiance en vos matières premières et dans le test de vos produits finis
La vérification de matériaux pour le contrôle et l’assurance de la qualité (AQ/CQ) des alliages est primordiale pour la sécurité des produits, car les alliages métalliques défectueux ou ne répondant pas aux spécifications peuvent causer la défaillance prématurée et potentiellement catastrophique de certaines pièces.
Étant donné que tous les types d’opérations de fabrication font face à des réglementations en matière de sécurité et à des amendes de plus en plus contraignantes, les meilleures pratiques actuelles consistent à tester 100 % des matériaux critiques dans le cadre du programme de QA/QC. Les analyseurs portables à fluorescence X (XRF) Thermo Scientific™ Niton™ offrent la meilleure solution pour réaliser le QA/QC (également connu sous le nom d’identification positive des matériaux ou PMI). La XRF est une technique non destructive qui peut déterminer la composition élémentaire d’un échantillon en quelques secondes seulement, permettant ainsi de s’assurer qu’aucun alliage métallique défectueux ou ne correspondant pas aux spécifications, causé par une confusion entre les matériaux, une traçabilité interrompue, une dilution ou une composition chimique de soudure incorrecte, ou même des matériaux de contrefaçon ne s’insinuent dans le procédé de fabrication. 
Les analyseurs XRF Niton deviendront une partie intégrante de vos normes de meilleures pratiques.
Demander une démonstration
Produits associés
Applications
Industrie aérospatiale
Industrie aérospatiale
Si les pièces d’avions ne sont pas fabriquées avec l’alliage précis pour l’application, elles pourraient ne pas supporter le poids et les contraintes pour lesquels elles ont été prévues. Les analyseurs XRF Niton ont été conçus spécialement pour fournir une analyse et des vérifications haut de gamme, qualité requise pour l’ensemble des alliages utilisés dans l’industrie aérospatiale.
  • Vérifier les alliages et superalliages d’aluminium, titane, nickel à haute température
  • Analyser les éléments légers dans les alliages d’aluminium et de titane
  • Détecter l’étain à pureté élevée et empêcher l’apparition de barbe d’étain
  • Identifier les revêtements au zinc, cadmium et sélénium pour les applications spatiales
Fonderie
Les analyseurs Niton constituent l’outil idéal pour analyser les livraisons de ferraille de métal, ainsi que vérifier rapidement et de façon non destructive la composition chimique et la qualité des moulages en coquille et des produits finaux.
  • Analyser les matériaux de charge de fusion sur place
  • Obtenir une précision et d’une justesse digne d’un laboratoire avec une analyse non destructive
  • Tester les produits finis avant leur expédition
Fonderie
Revêtements
Revêtements
Les revêtements métalliques doivent être appliqués avec une certaine épaisseur afin de présenter les propriétés souhaitées. Les analyseurs Niton sont équipés d’une technologie extrêmement efficace pour l’analyse rapide de la composition des revêtements à base d’alliage dans n’importe quelle application. La puissance du signal XRF peut être utilisée pour déterminer l’épaisseur du revêtement ; une seconde mesure permet de définir l’épaisseur du substrat.
  • Réaliser des analyses ponctuelles à n’importe quel endroit de la chaîne d’approvisionnement
  • Éviter le gaspillage des matériaux de revêtements coûteux
  • Améliorer la surveillance du procédé et le contrôle de la qualité
Industrie automobile
De nouvelles nuances d’acier léger et de nouveaux alliages d’aluminium sont en développement pour rendre les voitures plus économes en carburant. Chaque nuance ou alliage est fabriqué(e) à partir d’un certain pourcentage de différents éléments et subit plusieurs procédés de raffinage afin de présenter les propriétés adaptées aux composants automobiles. Même de très faibles variations de la composition peuvent rendre les pièces défectueuses. Les analyseurs Niton sont essentiels pour la vérification des matériaux lors de la fabrication de ces composants.
  • Répondre aux exigences de PMI pour la production automobile
  • Réaliser l’analyse élémentaire des alliages spécialisés
  • Tester les matériaux finis pour s’assurer qu’ils répondent aux spécifications précises d’ingénierie
Industrie automobile
Vérification pharmaceutique
Vérification pharmaceutique
Les spécifications d’ingénierie biopharmaceutique (BPE) requièrent une traçabilité parfaite des composants critiques en acier inoxydable. Le rapport d’essai d’usine et les estampilles marquées à chaud se sont très souvent avérés peu fiables. De nombreuses usines font confiance aux analyseurs Niton pour réaliser en quelques secondes la vérification supérieure des matériaux et l’identification positive de la qualité des alliages.
  • Améliorer les spécifications ASME/BPE grâce à la sortie spectrale
  • Réaliser la qualification de l’installation (IQ) et opérationnelle (OQ) sur site en quelques minutes
  • Calibré conformément aux normes de traçabilité NIST
Témoignages de clients