Portable Precious Metal Testing & Jewelry Analysis
Effectuez des tests fiables sur les métaux précieux
Avec la volatilité et les prix élevés de l’or et des autres métaux précieux, vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller du temps ou de commettre des erreurs de précision avec des méthodes d’analyse des métaux précieux pour déterminer la valeur d’éléments achetés, vendus ou recyclés. Les résultats de tests précis et fiables éliminent toute variabilité et subjectivité dans la mesure de la valeur des métaux précieux et garantissent une transaction équitable. De nombreuses entreprises s’appuient désormais sur les analyseurs à fluorescence X (XRF) portatifs Thermo Scientific™Niton™ pour une analyse rapide, précise et surtout non destructive des métaux précieux entrant dans leurs boutiques. Les analyseurs Niton fournissent rapidement le poids en carats et les pourcentages exacts de tous les éléments d’un objet et permettent d’identifier aisément l’or non standard, l’or dont le carat est inférieur à celui indiqué et même l’or de contrefaçon avancée avec une précision comparable à celle des essais pyrognostiques.
Les analyseurs de métaux précieux Niton DXL et Niton XL2 sont dotés de la technologie brevetée de détection des dorures Thermo Scientific™ AuDIT™. Le logiciel AuDIT (Au / gold Detection and Identification Technology) intègre plusieurs méthodes distinctes complémentaires qui fonctionnent en parallèle pour vous avertir qu’un objet est probablement plaqué or, quelle que soit la concentration en or de la couche de surface plaquée. La technologie AuDIT fonctionne pour le vermeil (argent plaqué or), ainsi que pour le cuivre, l’acier et le tungstène plaqués or et tout autre support qui n’est pas en or.
Niton DXL XRF analyzer for precious metal testing
  • Mesurez simultanément la teneur de l’or et des métaux précieux sans modifier manuellement votre étalonnage en fonction du métal que vous analysez 
  • Déterminez avec précision la présence et la concentration d’autres éléments d’alliage à l’état de trace, notamment le plomb
  • Supprimez tout problème de toxicité liée aux méthodes de test à l’acide nitrique
  • Capturez des images et zoomez sur de petites zones à l’aide de nos fonctions de focalisation sur petite zone et de caméra intégrées (selon le modèle).
En savoir plus sur l’analyse de pureté des métaux précieux non destructive.
Demander une démonstration
Produits de contrôle des métaux précieux à la une
Vidéos à la une sur les tests de métaux précieux portatifs
American Jewelry and Loan
Seth Gold de l’American Jewelry and Loan ─prêteur sur gage NPA de l’année en 2013 et personnalité de la télévision américaine─ explique pourquoi l’équipement XRF est une technologie incontournable pour les prêteurs sur gage. 
Une analyse de pureté précise qui est facile à utiliser
Découvrez comment les tests sur l’or peuvent se faire en toute simplicité. Une simple pression sur un bouton ou sur une détente fournit une analyse de pureté précise afin d’effectuer le tri et l’évaluation de l’or et de tous les métaux précieux sur le terrain.