Identification de la ferraille avec l’analyseur Niton portatif
Ne laissez plus de place au hasard dans les opérations concernant la ferraille
En cas de doute sur la composition chimique exacte de la ferraille (notamment sur l’existence de contaminants ou d’éléments dangereux), il existe un risque quant à la qualité, la sécurité et la conformité réglementaire. Pour garantir l’intégrité des produits, les opérations relatives au recyclage de la ferraille s’appuient sur les analyseurs à fluorescence X (XRF) portatifs Thermo Scientific™Niton™ pour identifier les matériaux avec précision et fiabilité.
Les analyseurs Niton sont capables de vérifier les éléments qui vous intéressent dans quasiment tous les types d’alliages (de l’état de traces aux métaux purs commercialisés) et de distinguer les qualités d’alliages de composition quasiment identique.
- Identifiez formellement de nombreux alliages aux points de transfert des matériaux, pour une qualité de produit garantie
- Déterminez la composition des métaux pour pouvoir les trier précisément
- Identifiez les traces et impuretés
- Réalisez en quelques secondes des analyses non destructives, avec peu ou pas de préparation d’échantillons
- Accélérez la durée des opérations de transformation des métaux.
Triez et identifiez la catégorie de la ferraille avec une précision accrue.
Découvrez comment vous pouvez accélérer les durées d’analyse et accroître la sensibilité grâce à l’analyseur Thermo Scientific™ Niton™ XL5, petit et léger.