Solution portative pour l’exploitation minière en roche dure
Analyse géochimique rapide et précise, presque partout sur le site
Que vous recherchiez des métaux de base ou des métaux précieux, les analyseurs à fluorescence X (XRF) portatifs Thermo Scientific™ Niton™ vous fournissent des données d’analyse d’exploration minière en quelques secondes, permettant ainsi la modélisation des gisements de minerai et le contrôle de la teneur du minerai en temps réel.
Les méthodes d’analyse traditionnelles des échantillons miniers impliquent souvent un processus complexe et coûteux d’expédition des échantillons aux laboratoires hors site et des jours, voire des semaines, d’attente avant d’obtenir les résultats. Les analyseurs Niton peuvent fournir des analyses d’échantillons de qualité laboratoire afin de permettre une rétroaction rapide lors des opérations de forage ou la pré-qualification des échantillons pour une analyse de laboratoire hors site.
Les limites de détection basses et l’analyse d’éléments légers, sans nécessiter de purge à l’hélium ou de vide, vous permettent d’identifier les concentrations d’éléments à un niveau inférieur ou égal aux moyennes naturellement trouvées dans la croûte terrestre. Vous pouvez également détecter les anomalies géochimiques les plus subtiles. Nos analyseurs peuvent être utilisés pratiquement partout sur le site et s’adaptent facilement à un large éventail d’échantillons avec peu ou pas de préparation, que ce soit des carottes de forage, des échantillons conditionnés en sachets ou directement prélevés du front de taille.
Demander une démonstration
Produits associés
Applications
Contrôle de la teneur
Contrôle de la teneur
Les géologues miniers contrôlent la teneur du minerai pour déterminer où se trouvent les gisements les plus rentables, en termes d’emplacement et de variabilité de la concentration en minéraux. Les gisements de minerai sont en principe inégaux, pouvant révéler des concentrations de métaux élevées dans une zone mais des concentrations beaucoup plus faibles dans d’autres zones. Les instruments Niton assurent une acquisition rapide des données géochimiques pour la modélisation des gisements de minerai et déterminent aisément les composants élémentaires de la plupart des échantillons naturels à faible concentration, ainsi que les concentrés de minerai à haute teneur. L’évaluation de la teneur du minerai aide à gérer les activités de dynamitage, d’excavation et de transport et optimise le mélange du site fourni au concentrateur tout en empêchant la dilution de la teneur ou le transport erroné du minerai vers la décharge.
  • Déterminez rapidement les limites des gisements de minerai et identifiez facilement les gisements à des teneurs de plus en plus faibles 
  • Indiquez immédiatement la teneur, la couche porteuse et les déchets 
Cartographie géochimique
Cartographie géochimique
Les données recueillies lors du processus de contrôle de la teneur aident les géologues miniers à effectuer une analyse géochimique quantitative des concentrations de métaux. Les analyseurs Niton peuvent être transportés n’importe où sur le site minier pour recueillir des centaines, voire des milliers d’analyses sans coûts supplémentaires. Ces données permettent de créer des cartes composites de distributions élémentaires au sein d’un échantillon et de déterminer l’emplacement des meilleures cibles. Les cartes géochimiques peuvent être utilisées pour détecter une anomalie ou une tendance, aider à prendre les décisions de forage et d’excavation les plus efficaces et les plus économiques et veiller à ce que votre plan d’exploitation minière produise un retour sur investissement suffisant. Les analyseurs Niton sont équipés d’options GPS et de gestion des données pour offrir une évaluation en temps réel des données géochimiques sur le terrain.
  • Obtenez de grandes quantités de données d’exploration minière pour la cartographie et le compte rendu financier
  • Identifiez les zones pour l’échantillonnage de détail, le forage ou nécessitant un examen approfondi
Conformité environnementale
Conformité environnementale
Les procédés miniers produisent des déchets toxiques pouvant entraîner un drainage minier acide et une contamination des eaux souterraines. Les analyseurs Niton accomplissent efficacement une double fonction : ils sont utilisés pour surveiller les contaminants élémentaires dans le sol, les sédiments et les résidus dans les sites miniers et les flux de déchets, mais également pour les applications minières et d’exploration. 
  • Quantifiez les polluants classés prioritaires par la RCRA et l’EPA, notamment le soufre, le plomb et l’arsenic, dans les flux de déchets 
  • Sécurisez les données infalsifiables et juridiquement défendables afin de prouver la responsabilité financière, environnementale et sociale 
  • Prenez des décisions opérationnelles justifiables.