Dispositif d’analyse des éléments du groupe des terres rares et minéralogique
La technologie de fluorescence X (XRF) portative peut être utilisée pour un large éventail de marchés liés à l’exploration minéralogique et géologique, dont l’exploitation minière d’éléments du groupe des terres rares (REE, Rare Earth Elements). Les REE comprennent les 15 lanthanides, le scandium (Sc) et l’yttrium (Y). Ils représentent des composants essentiels pour les appareils électroniques grand public, les convertisseurs catalytiques automobiles et les batteries rechargeables en raison de leurs propriétés optiques et magnétiques uniques.
Les REE existent rarement sous forme pure ; ils sont généralement concentrés dans plusieurs minerais et chaque minerai exige des techniques d’extraction et de traitement coûteuses différentes. L’exploration géochimique est la principale méthode d’exploration des REE. Selon le type de projet d’exploration REE, les analyseurs XRF Thermo Scientific™ Niton™ sont des instruments utiles permettant les essais sur site en temps réel de REE et d’autres éléments présents dans tout type d’échantillons géologiques.
Les analyseurs Niton constituent des outils indispensables pour l’analyse des éléments légers du groupe des terres rares (LREE, Light Rare Earth Elements), notamment le lanthane (La), le cérium (Ce), le praséodyme (Pr) et le néodyme (Nd). Ils servent également à analyser d’autres éléments associés aux minerais renfermant des REE tels que le thorium (Th) et l’yttrium (Y). En concentrant ces éléments, notamment l’yttrium, il est possible de déduire les concentrations d’éléments lourds du groupe des terres rares (HREE, Heavy Rare Earth Elements) qui sont couramment associés à des minerais hôtes contenant de l’yttrium.
Les autres applications utilisant les analyseurs Niton pour mesurer, cartographier et caractériser divers types de minerais incluent :
Minerai de fer : les éléments délétères présents dans les minerais de fer diluent la teneur globale du minerai et réduisent l’efficacité du traitement du minerai. Les analyseurs Niton peuvent déterminer la composition du minerai de fer et d’autres gisements de métaux de base (Fe, Cu, Pb, Zn, Ni, Co).
Bauxite : la bauxite est la principale source d’obtention du minerai d’aluminium ; sa classification est obtenue en mesurant des éléments délétères comme le silicium (Si) et le fer (Fe) et est essentielle à la productivité des exploitations minières de bauxite. Les analyseurs Niton dotés de la technologie GOLDD rendent l’analyse de la bauxite plus précise et plus efficace.
Métaux du groupe du platine (MGP) : les métaux précieux, notamment les MGP, peuvent être détectés directement à l’aide d’analyseurs Niton. Il est également possible de localiser correctement les zones renfermant des concentrations élevées de platine, de palladium et d’or à l’aide d’analyseurs XRF portatifs sur des éléments indicateurs.
Tantale (Ta) et étain (Sn) :  ces éléments sont largement utilisés dans les produits de haute technologie. Les analyseurs Niton fournissent les analyses rapides nécessaires pour s’adapter aux cours élevés de ces métaux sur les marchés boursiers.
Découvrez comment les analyseurs Niton peuvent vous aider à trouver les cibles les plus accessibles et les plus rentables.
Demander une démonstration
Analyseurs portatifs populaires
Vidéo à la une de préparation d’échantillons de roche
Préparation des échantillons
Découvrez comment les équipements de préparation des échantillons prélevés sur le terrain Thermo Scientific peuvent améliorer vos résultats.