Diffuse Reflectance
Comment ça fonctionne ?
Lorsqu’un faisceau IR est concentré sur un matériau à fines particules, le faisceau incident peut interagir avec la particule de plusieurs manières. D’abord, le rayonnement peut être réfléchi par la surface supérieure de la particule sans pénétrer la particule. Ensuite, la lumière peut être réfléchie de plusieurs manières par les surfaces des particules sans pénétrer dans la particule. La réflectance diffuse est le résultat de la pénétration du rayonnement incident dans une ou plusieurs particules d’échantillon et de la dispersion ultérieure de la matrice d’échantillons.
Visionner la série de vidéos
Un accessoire DRIFTS fonctionne en dirigeant l’énergie infrarouge dans un godet à échantillons rempli avec un mélange de l’échantillon et d’une matrice IR transparente (telle que KBr). Le rayonnement IR interagit avec les particules, puis est réfléchi par leurs surfaces, amenant la lumière à se diffuser ou à se disperser à mesure qu’elle se déplace dans l’échantillon. Le miroir de sortie dirige ensuite cette énergie dispersée vers le détecteur du spectromètre. Le détecteur enregistre le faisceau IR altéré sous forme d’un signal d’interférogramme, qui peut ensuite être utilisé pour générer un spectre. Généralement, un fond est acquis avec l’accessoire DRIFTS en place et le godet est rempli avec la matrice IR uniquement. D’excellentes données quantitatives et qualitatives peuvent être collectées avec une préparation des échantillons adaptée. Cependant, en raison de la longueur du trajet optique, la transmission et les techniques ATR sont préférables à la réflectance diffuse pour les données quantitatives.
Quels types d’échantillons pouvez-vous analyser ?
La technique DRIFTS est couramment utilisée pour l’analyse d’échantillons organiques et inorganiques qui peuvent être broyés en une poudre fine (moins de 10 microns) et mélangés dans une matrice en poudre telle que le bromure de potassium (KBr). Les types d’échantillons classiques comprennent les éléments suivants :
  • Poudres douces et mélanges de poudres
  • Comprimés
  • Polymères rigides
La technique DRIFTS peut également être utilisée avec du papier au carbure de silicone pour l’analyse de grandes surfaces réfractaires. Le papier au carbure de silicone peut être utilisé pour prélever une petite quantité d’une variété d’échantillons à des fins d’analyse. Cette technique est une alternative viable aux techniques d’échantillonnage traditionnelles pour les éléments suivants :
  • Surfaces peintes et vernies
  • Comprimés
  • Polymères rigides
Quels sont les avantages de la réflectance diffuse ?
  • Peu, voire pas de préparation d’échantillons – il suffit de placer dans la cupule d’échantillons
  • Nettoyage rapide et facile – il suffit de vider la cupule et de souffler ou de la rincer
  • Aucun granulé de KBr pressé ni suspension salissante n’est nécessaire – les échantillons peuvent être proprement analysés ou dilués avec de la poudre de KBr
DRIFTS - visionnez cette série de vidéos pour en savoir plus
Notions fondamentales
Préparation des échantillons
Collecte de données
HDI-Michael-Bradley-230x195
Introducing Mike
Dr. Michael Bradley received his BS degree in chemistry from the University of South Carolina and his PhD in physical chemistry from the University of Illinois, and also completed his MBA in management. He taught graduate and undergraduate chemistry for 15 years, prior to becoming a field applications scientist with Thermo Nicolet, subsequently Thermo Fisher Scientific, in 2002. He is the Global Training Manager for FTIR products.
Support
  • Knowledge Base
    Thermo Scientific Knowledge Base for Molecular Spectroscopy offers a web-based, self-help option for answering product questions, accessing documentation and resolving issues.
Share