Ressources à consulter
Utilisation de la microscopie Raman pour surveiller les modifications de surface du réseau désordonné de nanofils de silicium recouverts d’or (Au) pour la biodétection SERS
La combinaison d’un microscope et d’un spectromètre Raman donne un aperçu du processus de modification de surface à plusieurs étapes pour fabriquer un biocapteur pour la détection de l’avidine en utilisant des nanofils de silicium modifiés à la biotine et revêtus d’or (Au/SiNWs) déposés sur un substrat de verre. Il est démontré que la morphologie des nanofils de silicium améliore l’absorption de la lumière dans la couche en or superposée. De plus, les spectres Raman ont confirmé sans équivoque que la structure composite (SiNW + or + cystéamine + biotine) peut effectivement lier l’avidine de la molécule cible par le biais d’interactions spécifiques entre les récepteurs et les ligands. 
Sous-rubriques sur l’analyse spectroscopique, élémentaire et isotopique
Industrie automobile
Des sièges en cuir au groupe motopropulseur à énergie alternative, chaque composant automobile actuel est conçu pour être rentable, performant et attractif. Les instruments d’analyse servant à révéler la chimie et la composition des matériaux jouent un rôle essentiel dans la chaîne d’approvisionnement, de la RD à l’analyse des défaillances. Découvrez comment avec ces notes d’application, ces séminaires en ligne et ces vidéos.
Voir les Ressources Automobile ›
Batteries et stockage d’énergie
Des sources d’énergie et des batteries plus durables restent le point central de nombreux secteurs. Les recherches dans le domaine de l’énergie sont souvent axées sur les batteries au lithium-ion, les cellules solaires, les piles à combustible et d’autres sources de stockage et de conduction d’énergie. Par des notes d’application et des séminaires en ligne, nous démontrerons comment analyser le composant de stockage d’énergie / de la batterie à l’aide de technologies essentielles comme Raman et XPS.
Découvrez les ressources associées à la batterie et au stockage d’énergie ›
Biomatériaux et sciences de la vie
Les biomatériaux sont généralement composés de plusieurs matériaux, tels que les polymères, la céramique et même les métaux. Ils sont beaucoup employés en médecine et en dentisterie, disciplines qui exigent souvent un contrôle de haut niveau. La recherche dans ce domaine peut donc s’avérer à la fois très difficile et très gratifiante. Par des séminaires en ligne et des notes d’application, découvrez comment nous analysons les biomatériaux avec une variété d’outils pour des applications différentes.
Consultez les ressources associées aux biomatériaux et aux sciences de la vie ›
Céramique et verre
La céramique et le verre sont définis comme des matériaux inorganiques, non métalliques, créant un défi analytique unique avec différentes structures matérielles ; structure cristalline ordonnée ou une structure non cristalline plus aléatoire (vitreuse). Découvrez comment nous recommandons l’analyse de la céramique et du verre dans diverses applications avec ces notes d’application et ces séminaires en ligne.
Consultez les ressources sur la céramique et le verre ›
Nanomatériaux
Les nanomatériaux sont définis comme ayant une dimension mesurant au plus 100 nanomètres. Des outils spéciaux doivent être utilisés pour des matériaux à cette échelle. Qu’il s’agisse de carbone, de graphène, d’un additif polymère ou d’une application des sciences de la vie, nous disposons d’une variété d’outils pour vous aider à obtenir plus d’informations à partir de votre analyse des nanomatériaux. Découvrez comment nous analysons les nanomatériaux pour différentes applications à l’aide de différents outils grâce aux séminaires en ligne, aux notes d’application et aux vidéos.
Voir les ressources associées aux nanomatériaux ›
Pétrochimie
En tant que fabricant leader dans le domaine de l’analyse pétrochimique, nous offrons une gamme complète d’instruments et de solutions pour analyser avec précision la qualité des produits et des dérivés pétrochimiques dans les laboratoires et dans le processus. Découvrez comment nos solutions répondent aux normes et réglementations en vigueur dans l’analyse pétrochimique, depuis les sites d’exploration jusqu’aux produits et dérivés pétrochimiques, en passant par les usines de production et de raffinage.
Voir les ressources pétrochimiques ›
Polymères
Les polymères sont de grandes molécules constituées de longues chaînes d’unités répétées. Éléments naturels or synthétiques, ils forment souvent le verre ou les structures semi-cristallines, plutôt que les cristaux.
Comme ce sont des matériaux très polyvalents, les polymères sont omniprésents dans la vie quotidienne. Les matériaux traditionnels, tels que le bois et le métal, sont remplacés par de nouveaux polymères artificiels, plus légers et de fabrication plus facile et moins coûteuse. Regardez les vidéos, séminaires en ligne et notes d’application pour voir comment vous pouvez aider à créer de nouveaux polymères pour la vie quotidienne.
Voir les ressources associées aux polymères ›