Analyse de surface
Obtenez une réponse fiable
Les spectromètres XPS Thermo Scientific™ sont la solution pour vos analyses d’interface, de film mince et de surface les plus complexes. Nos innovations analytiques permettent aux scientifiques à la pointe de la science des matériaux de connaître d’importantes avancées dans le domaine du développement de films ultra-minces et de nanotechnologies. La facilité d’utilisation inégalée, le logiciel de pointe et le débit d’échantillons élevé offrent des résultats supérieurs aux laboratoires de production et d’analyse. En cas de nouveaux défis, notre offre complète de spectromètres XPS vous garantit des performances et une souplesse exceptionnelles pour obtenir une réponse fiable.
Systèmes XPS à la une
Obtenez des résultats précis de manière rapide et efficace. Le système Thermo Scientific™ K-Alpha™+ compact offre une passerelle entre les exigences de la spectroscopie XPS en matière de recherche et d’analyse courante et un haut débit d’échantillons et des capacités avancées. Un fonctionnement intuitif, guidé par le système de traitement de données Thermo Scientific™ Avantage, fait du K-Alpha+ un instrument idéal pour les établissements multi-utilisateurs.
Bénéficiez de performances analytiques élevées et d’une grande flexibilité grâce à la microsonde de spectromètre de photoélectrons XPS Thermo Scientific™ ESCALAB™ XI+. Ce système associe une grande sensibilité à une imagerie quantitative haute résolution et des capacités multi-techniques pour obtenir des balayages d’échantillons de grande qualité en quelques secondes.
Caractérisez de façon non destructive des couches ultrafines grâce au spectromètre de photoélectrons XPS à résolution angulaire Thermo Scientific™ Theta Probe. Theta Probe collecte des spectres à résolution angulaire sans avoir besoin d’incliner l’échantillon, ce qui permet de mesurer des couches fines complexes de manière simple et intuitive.
Garantissez des performances optimales lors de votre prochaine analyse de surface. La source d’ions à deux modes Thermo Scientific™ MAGCIS™ permet d’analyser le profilage de profondeur et de nettoyer des surfaces de matériaux mous et durs sur le même instrument XPS. Le basculement entre la pulvérisation de cluster gazeux et la pulvérisation monoatomique est entièrement géré par le logiciel Avantage et peut s’effectuer en quelques secondes.
Réalisez le plein potentiel de votre spectromètre d’électrons grâce au système de traitement de données Thermo Scientific™ Avantage pour l’analyse de surface. Ce système de traitement de données haut de gamme intègre la commande des instruments, l’acquisition et le traitement des données, ainsi que la création de rapports pour assurer une commande précise, exacte et fiable de l’instrument.
Vidéos de spectroscopie de photoélectrons XPS à la une
Modifier la conception des instruments XPS
Le nouveau K-Alpha+ offre d’excellentes performances XPS et un flux de travaux entièrement automatisé, depuis l’introduction des échantillons jusqu’à la création des rapports, à un prix abordable.
MAGCIS de l’intérieur
Cette source d’ions à deux modes permet d’analyser le profilage de profondeur et de nettoyer des surfaces de matériaux mous et durs sur le même instrument XPS.
See our 2017 Workshops and Seminars
Have a look at our upcoming workshops that are close to you.
Our workshops will refresh or enhance your molecular spectroscopy, surface analysis, material characterization or elemental analysis knowledge.