Analyse élémentaire organique (OEA)
Placez-vous à la pointe de l’analyse élémentaire en adoptant un instrument unique pour toutes les applications
Découvrez tout un monde de simplicité, de justesse et de rentabilité pour le dosage du carbone, de l’hydrogène, de l’azote, du soufre et de l’oxygène. La conception de l’analyseur élémentaire Thermo Scientific FlashSmart est le fruit de décennies d’expérience combinées à des innovations constantes en matière de développement d’analyseurs élémentaires organiques (OEA). Cette gamme d’analyseurs flexibles et configurables, offrant une solution analytique fiable, ultra rapide et précise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans de nombreux secteurs, utilise une technique mondialement reconnue, approuvée par des organisations officielles partout dans le monde.
Une solution intelligente pour la combustion flash
  • Combustion flash de CHNS et pyrolyse d’oxygène simultanées
  • Modularité supérieure
  • Réduction des coûts par analyse
  • Automatisation, flexibilité et rapidité
  • Précision et reproductibilité
  • Génération et affichage automatiques d’un rapport complet
En savoir plus sur les instruments OEA ›
Quel analyseur élémentaire organique correspond à votre application ?
Éliminez la complexité liée à la préparation d’échantillons et aux substances dangereuses et jetez votre calculateur de titration : grâce à sa conception simple, l’analyseur Thermo Scientific série FlashSmart aide les utilisateurs à faire face à leurs difficultés journalières, pour un rendement et une productivité améliorés au quotidien.
Configuration de l’analyseur CHNS/O
Procédez à des analyses et à la détermination du soufre à l’état de traces à l’aide d’un détecteur à photométrie de flamme fourni en complément.
Configuration de l’analyseur NC / sols
Procédez à une analyse rapide de l’azote et du carbone dans des sols, des sédiments ou des filtres. Le même analyseur peut être utilisé pour la détermination du soufre.
Configuration de l’analyseur N / de protéines
Procédez à la détermination de la protéine brute dans l’alimentation humaine et animale à l’aide de supports de référence alimentaires certifiés pour leur qualité.
Configuration de l’analyseur HT / IRMS
Analysez les isotopes C, N et S par combustion, et les isotopes H et O par conversion haute température.
Applications OEA à la une
Bon nombre des méthodes traditionnelles ne convenant plus aux analyses de routine en raison de leur préparation chronophage et de l’utilisation de réactifs dangereux pour l’environnement, l’analyse des sols et des plantes a gagné en popularité au cours des dernières années. Par ailleurs, l’analyse de la composition chimique des engrais à des fins de recherche et de contrôle de la qualité est importante en agronomie. La détermination de la teneur en azote est l’un des tests utilisés dans la production des engrais. Pour ces travaux, et pour bien d’autres encore, la technique d’analyse élémentaire organique répond à la nécessité d’une technique analytique efficace pour la caractérisation CHNS/O d’échantillons environnementaux.
La mondialisation du marché des produits alimentaires exige un contrôle plus précis de la qualité des caractéristiques des produits afin d’en garantir la valeur commerciale, de protéger la santé des consommateurs et de préserver la réputation des fabricants. Les réglementations officielles imposent des exigences en matière de marquage et de teneur en protéines, afin de permettre aux consommateurs de comparer prix et qualité. C’est la raison pour laquelle la technique d’analyse élémentaire organique, qui repose sur la méthode (de combustion) Dumas, est reconnue par des associations internationales comme une solution alternative à la méthode Kjeldahl traditionnelle, pour la précision, la conformité et l’automatisation des analyses réalisées.
Dans le cadre d’un processus de production classique de lubrifiants, d’huiles, de polymères, de plastiques, de noir de carbone, etc., la teneur élémentaire est régulièrement surveillée et testée à des fins de contrôle de la qualité. La teneur de l’échantillon industriel constitue souvent un critère essentiel pour le calcul d’autres sous-produits, qui peuvent être polluants ou dangereux pour l’environnement ou les êtres humains. Dans cette situation, la technique d’analyse élémentaire organique permet de répondre à la demande en matière de méthodes internationales garantissant la reproductibilité, entre autres exigences standard imposées par les laboratoires modernes.
La caractérisation chimique des composés organiques joue un rôle très important dans tous les processus de synthèse, de séparation et de purification, ainsi que dans leur identification structurelle, à des fins de recherche et de contrôle de la qualité dans les produits pharmaceutiques. La détermination de la composition élémentaire organique, laquelle fait l’objet d’une surveillance régulière à des fins de caractérisation des matériaux, est l’un des tests utilisés dans le cadre du processus de production. Le contrôle rigoureux de la qualité commence au niveau des fournisseurs de matières premières. Par conséquent, la technique d’analyse élémentaire organique permet une analyse rapide et précise, avec une excellente reproductibilité.
Bon nombre des méthodes traditionnelles ne convenant plus aux analyses de routine en raison de leur préparation chronophage et de l’utilisation de réactifs dangereux pour l’environnement, l’analyse des sols et des plantes a gagné en popularité au cours des dernières années. Par ailleurs, l’analyse de la composition chimique des engrais à des fins de recherche et de contrôle de la qualité est importante en agronomie. La détermination de la teneur en azote est l’un des tests utilisés dans la production des engrais. Pour ces travaux, et pour bien d’autres encore, la technique d’analyse élémentaire organique répond à la nécessité d’une technique analytique efficace pour la caractérisation CHNS/O d’échantillons environnementaux.
La mondialisation du marché des produits alimentaires exige un contrôle plus précis de la qualité des caractéristiques des produits afin d’en garantir la valeur commerciale, de protéger la santé des consommateurs et de préserver la réputation des fabricants. Les réglementations officielles imposent des exigences en matière de marquage et de teneur en protéines, afin de permettre aux consommateurs de comparer prix et qualité. C’est la raison pour laquelle la technique d’analyse élémentaire organique, qui repose sur la méthode (de combustion) Dumas, est reconnue par des associations internationales comme une solution alternative à la méthode Kjeldahl traditionnelle, pour la précision, la conformité et l’automatisation des analyses réalisées.
Dans le cadre d’un processus de production classique de lubrifiants, d’huiles, de polymères, de plastiques, de noir de carbone, etc., la teneur élémentaire est régulièrement surveillée et testée à des fins de contrôle de la qualité. La teneur de l’échantillon industriel constitue souvent un critère essentiel pour le calcul d’autres sous-produits, qui peuvent être polluants ou dangereux pour l’environnement ou les êtres humains. Dans cette situation, la technique d’analyse élémentaire organique permet de répondre à la demande en matière de méthodes internationales garantissant la reproductibilité, entre autres exigences standard imposées par les laboratoires modernes.
La caractérisation chimique des composés organiques joue un rôle très important dans tous les processus de synthèse, de séparation et de purification, ainsi que dans leur identification structurelle, à des fins de recherche et de contrôle de la qualité dans les produits pharmaceutiques. La détermination de la composition élémentaire organique, laquelle fait l’objet d’une surveillance régulière à des fins de caractérisation des matériaux, est l’un des tests utilisés dans le cadre du processus de production. Le contrôle rigoureux de la qualité commence au niveau des fournisseurs de matières premières. Par conséquent, la technique d’analyse élémentaire organique permet une analyse rapide et précise, avec une excellente reproductibilité.
Vidéo à la une
Développez votre analyse CHNS/O avec plus de 20 configurations dans un seul système avec l’analyseur élémentaire Thermo Scientific FlashSmart (EA), facilitant l’analyse dans des domaines d’application allant de l’agronomie à la science de l’environnement et aux produits pharmaceutiques – et au-delà.