Marquage des anticorps
Produits de marquage d’anticorps courants
Nous proposons plusieurs kits de marquage d’anticorps et de protéines pour la fixation directe d’une large gamme de colorants et de marqueurs hautement fluorescents, notamment les colorants Alexa Fluor®, les colorants DyLight® Fluor, les marqueurs Qdot®, la R-phycoérythrine (R-PE), les colorants et la biotine en tandem APC, à des échelles variant de moins de 10 μg et 1 mg d’anticorps IgG. Le marquage direct d’anticorps vous permet d’utiliser plusieurs anticorps de la même espèce par expérience. Vous pouvez utiliser soit des chimies conventionnelles de marquage, qui sont optimisées pour votre application, soit un marquage propre au site en faisant appel à une technologie de chimie clic.
| Kits de marquage d’anticorps Zenon® (propres au site) |
Kits de marquage d’anticorps APEX® | Kits de marquage de protéines Microscale | Kits de marquage d’anticorps SiteClick™ (propres au site) |
Kits de marquage d’anticorps |
Kit de marquage d’anticorps & de protéines à grande échelle | Kits de marquage rapide d’anticorps SAIVI™ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 10 µg | 10 à 20 µg | 20 à 100 µg | 100 µg | 100 µg | 1 mg | >1 mg | |
| Anticorps uniquement | Anticorps uniquement | Protéines & anticorps | Anticorps uniquement | Anticorps uniquement | Protéines & anticorps | Anticorps uniquement | |
| Alexa Fluor® | ✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|||
| DyLight® | |||||||
| Colorants classiques (FITC, TRITC, rhodamine, Oregon Green®, Texas Red®) | ✓ |
||||||
| Biotine | ✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|||
| HRP | ✓ |
||||||
| pHrodo® (destiné aux études d’internalisation des anticorps) | |||||||
| Sondes Qdot® | ✓ |
||||||
| R-phycoérythrine | ✓ |
✓ |
|||||
| Tandems et APC | ✓ |
||||||
| Pacific Blue® | ✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
|||
| Pacific Orange® | ✓ |
Outils de recherche
- Guide de sélection des chimies de marquage
- Protocole de marquage des IgG de souris Zenon®
- Manuel d’utilisation du kit de marquage d’anticorps APEX® (PDF)
Articles de revues BioProbes®
- De APEX® à Zenon® : kits de marquage de protéines Molecular Probes®
- Un nouveau paradigme pour le marquage d’anticorps propre au site - Système de marquage d’anticorps SiteClick™
Manuel sur Molecular Probes®
- Kits de marquage des protéines et des acides nucléiques, section 1.2
- Kits Molecular Probes® pour le marquage des protéines et des acides nucléiques, tableau 1.3
- Les colorants Alexa Fluor® couvrent l’ensemble du spectre visible et infrarouge, section 1.3
- Technologie Zenon® : réactifs polyvalents pour l’immunomarquage, section 7.3