Production d’anticorps
La production d’anticorps se rapporte aux étapes menant à la génération d’anticorps et suppose la préparation d’échantillons antigènes et leur injection en toute sécurité dans des animaux de laboratoire ou de ferme pour évoquer de hauts niveaux d’expression d’anticorps propres aux antigènes dans le sérum récupérable de l’animal.
La production réussie d’anticorps dépend d’une planification et d’une implémentation soigneuses tout en respectant les étapes importantes et en prenant en considération les facteurs suivants :
- Synthétisation ou purification de l’antigène cible (par exemple, le peptide ou l’haptène)
- Choix d’une protéine porteuse immunogène adéquate
- Conjugué de l’antigène et de la protéine porteuse pour créer l’immunogène
- Immunisation des animaux en fonction des calendriers définis et des formules d’adjuvants
- Screening du sérum (ou des hybridomes) pour le titre d’anticorps et l’isotype
Éléments courants de production d’anticorps
Catégories de production d’anticorps à la une
L’hémocyanine de patelle (KLH) et d’autres protéines porteuses permettent de conjuguer les peptides et autres haptènes par le biais de groupes sulfhydryles, amines ou carboxyles pour susciter la production d’anticorps spécifiques contre presque toutes les molécules. Nous proposons également des adjuvants pour garantir une immunisation efficace.
Kits de réactifs pour la détermination rapide et précise de l’isotype d’anticorps monoclonal de souris (classe et sous-classe de l’immunoglobuline) et concentration d’anticorps spécifiques à l’espèce pour le screening d’hybridomes ou la production d’anticorps en ascites, et le titrage.
Réactifs et kits optimisés à base de protéases de papaïne, pepsine et ficine immobilisées pour le clivage sélectif des molécules d’immunoglobulines IgG et IgM en fragments Fab, Fab’, F(ab’)2 et d’anticorps Fc à utiliser en immunodétection et immunoessai.
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.
Please click on the button below to fill out our bulk and custom ordering form.
Learning resources
Support resources