Conjugués de protéines de liaison à la biotine
Les techniques d’amplification basées sur la streptavidine sont couramment utilisées en cytométrie en flux, imagerie par fluorescente, transfert Western et détection par microplaque pour améliorer la sortie de signal et la sensibilité. Les conjugués fluorescents de la streptavidine permettent de détecter les biomolécules biotinylées, comme les anticorps primaires et secondaires, les ligands et les toxines, ou les sondes d’ADN pour une hybridation in situ ou une détection par microbilles. Les conjugués enzymatiques de la streptavidine, notamment le HRP et la PA, sont couramment utilisés en transfert Western, ELISA et dans les applications d’imagerie par hybridation in situ. Les résines et les microbilles magnétiques conjuguées à la streptavidine permettent d’isoler les protéines, les cellules et l’ADN. Elles peuvent également être utilisées dans les immunodosages ou le biopanning.
La famille de protéines de liaison à la biotine comprend la streptavidine, l’avidine et la protéine NeutrAvidin®. Chaque protéine lie quatre biotines par molécule à affinité et sélectivité supérieures.
- La streptavidine est le plus couramment utilisée ; elle n’est pas glycosylée et présente de faibles niveaux de liaison non spécifique.
- L’avidine est une glycoprotéine extrêmement cationique avec un point isoélectrique d’environ 10,5 ; elle peut occasionner une coloration non spécifique de fond dans certaines applications à cause de ses résidus chargés positivement et des composants oligo-saccharides.
- La protéine NeutrAvidin® a été traitée pour éliminer les glucides et réduire son point isoélectrique, ce qui se solde par une coloration limitée non spécifique de fond.
Voir tous les produits de streptavidine conjugués et non conjugués
Conjugués de streptavidine fluorescente et d’avidine
Nous proposons un large éventail de conjugués fluorescents de qualité supérieure de protéines de liaison à la biotine à base de streptavidine et d’avidine. En savoir plus sur les conjugués de streptavidine fluorescente et d’avidine :
Conjugués de streptavidine et d’avidine marqués à l’enzyme
Les conjugués marqués à l’enzyme de protéines de liaison à la biotine à base de streptavidine et d’avidine, y compris le péroxydase de raifort (HRP) de streptavidine et la phosphatase alcaline (PA), fournissent des outils indispensables au dosage d’immunoadsorption par enzyme liée (ELISA), à la détection par chimiluminescence et à l’analyse du transfert Western, ainsi qu’à l’immunohistochimie et à la immunocytochimie.
Les réactifs de biotinylation fournissent le "marqueur" qui transforme les molécules difficilement détectables en sondes reconnaissables par un réactif de détection marqué ou une matrice de capture d’affinité. Une fois marquée à la biotine ou au haptène, une molécule donnée, comme un anticorps, une lectine, un médicament, un polynucléotide, un polysaccharide ou un ligand du récepteur, permet d’analyser des solutions complexes, des cellules et des tissus, ainsi que des transferts et des réseaux de protéines et d’acides nucléiques. Nous proposons une vaste gamme de produits pour le marquage des molécules ou des biomolécules déjà marquées à la biotine, ainsi que des kits pour le marquage des protéines et des anticorps.
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.
Please click on the button below to fill out our bulk and custom ordering form.