eBioscience
Réactifs eBioscience pour l’immunologie, la cytométrie en flux multicolore et l’analyse de systèmes biologiques
La gamme de produits eBioscience comprend un ensemble complet et innovant d’anticorps conjugués aux fluorochromes et de réactifs pour l’immunologie, l’oncologie et la cytométrie en flux multicolore, ainsi que des kits d’immunoessais multiplex et des kits ELISA validés, des protéines recombinantes et des réactifs à usage général pour une analyse complète de systèmes biologiques.
Produits courants
Applications clés
Une gamme diversifiée d’anticorps primaires et secondaires de haute qualité est disponible pour la recherche contre le cancer, l’épigénétique, l’immunologie, les neurosciences, la recherche sur les cellules souches. Ces anticorps sont validés pour de multiples applications, notamment la cytométrie en flux, le transfert Western et l’immunoprécipitation. Trouvez les anticorps qui vous intéressent à l’aide de notre outil de recherche spécial vous permettant de filtrer les résultats de la recherche par espèce cible ou hôte, par type d’anticorps monoclonal ou polyclonal et par d’autres critères.
Une boîte à outils complète de produits est disponible pour vos expériences de cytométrie en flux, notamment des colorants polymères Super Bright pour la cytométrie en flux multicolore basée sur le laser violet ; des colorants organiques eFluor pour les applications multicolores ; des cocktails d’ anticorps conjugués pour l’analyse de flux multispectrale ; des anticorps Phospho Flow pour la mesure de cascades de signalisation dans les cellules individuelles ; des réactifs Fox P3 pour l’analyse de cytométrie en flux intracellulaire ; des anticorps fonctionnant dans CyTOF et divers réactifs.
Nos réactifs de quantification de protéines spécifiques à la cible, basés sur les anticorps, kits et panels pour la recherche en sciences de la vie, collectivement appelés immunoessais, comprennent des paires d’anticorps appariés, des kits ELISA avec plaques non enduites et enduites et un test de multiplexage adaptés à vos besoins. Validés pour leur fiabilité et spécificité, ce sont des outils précieux utilisés dans le profilage de biomarqueurs de maladie contre états normaux, ainsi que dans le profilage de toxicité.
Grâce au nouveau PrimeFlow RNA Assay, les chercheurs peuvent révéler la dynamique de l’expression d’ARN et de protéines simultanément dans des millions de cellules uniques. Ce nouveau dosage permet de détecter simultanément jusqu’à quatre cibles d’ARN en combinaison avec l’immunophénotypage pour la surface cellulaire et les protéines intracellulaires en utilisant la cytométrie en flux standard.
La séparation magnétique en tube avec nos microbilles MagniSort permet l’isolement à haut rendement de cellules pures, viables et fonctionnelles. Lorsqu’une pureté absolue n’est pas nécessaire, comme c’est souvent le cas avec une stimulation in vitro de cellules T, la séparation cellulaire magnétique fournit plus rapidement des cellules hautement enrichies, tout en permettant de réaliser des économies importantes et sans exposition à des protocoles de séparation contraignants comme le tri par cytométrie en flux ou les gradients chimiques.
Notre QuantiGene Plex Assay pour le profilage d’ARNm et la détermination du nombre de copies d’ADN est idéal pour soutenir les efforts de la recherche pharmaceutique et du développement de médicaments ainsi que la recherche clinique et translationnelle. Le multiplexage, par exemple, permet une classification rapide de lignées cellulaires du cancer du sein à partir de tumeurs primaires contenant des anomalies génétiques récurrentes qui peuvent ensuite être utilisées dans l’analyse de composés médicamenteux.
Nos réactifs eBioscience pour applications cliniques et de recherche sont disponibles à l’achat en vrac. Nous proposons également des produits et services de mise au point de dosage sous contrat qui vous fourniront des solutions complètes dans vos recherches.
Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous si vous avez besoin de : réactifs en vrac, cocktails d’anticorps, conjugaisons, mise au point d’immunoessais, services de tests, demande de revente OEM et tout autre produit ou service personnalisé.