Nous offrons des méthodes moléculaires rapides SEQ adoptées dans la fabrication de produits pharmaceutiques pour garantir la qualité et la sécurité de vos produits pharmaceutiques, notamment lorsque la précision et le délai des résultats sont essentiels. Ces méthodes permettent de détecter les impuretés et d’identifier les contaminants à l’aide de techniques moléculaires, comme le séquençage d’ADN, la PCR et la PCR en temps réel. Elles deviennent rapidement la norme relative à l’analyse pharmaceutique dans le monde entier.
Les méthodes moléculaires rapides SEQ sont également parfaites dans des laboratoires de santé publique, dans la fabrication de produits cosmétiques et de soins personnels, dans les laboratoires d’analyse alimentaire, dans les établissements de formation et centres de recherche.
Demander des informations
Votre laboratoire de CQ est-il équipé pour les défis du XXIe siècle ? 
Rejoignez-nous sur ce séminaire en ligne gratuit pour en découvrir davantage.
Regarder maintenant
Identification & détection microbiennes
Des bactéries et champignons nocifs peuvent contaminer les matières premières, les installations de production et les produits de marque. Grâce à une approche phylogénétique visant à détecter les micro-organismes à l’aide du gène d’ARNr 16S dans les bactéries ou à l’aide d’une région génomique spécifique de la grande sous-unité dans les champignons, vous pourrez éviter les retards de lancement produit, les arriérés de commandes, voire même les rappels.
Identifiez des milliers d’espèces bactériennes et fongiques en moins de cinq heures grâce au système d’identification microbienne MicroSEQ®
Détection des mycoplasmes
Les mycoplasmes sont les plus petits organismes vivants libres connus. Il s’agit de contaminants bactériens relativement courants dans les cultures de cellules de mammifères. Les réglementations exigent que tous les produits dérivés de cultures de cellules de mammifères soient testés pour y détecter toute trace de mycoplasmes. Le système de détection des mycoplasmes MycoSEQ™ intègre les essais PCR en temps réel, les instruments et le logiciel avec des réactifs optimisés PrepSEQ® pour la préparation d’échantillons en vue d’obtenir des résultats en quelques heures et non pas au bout de plusieurs jours. Vous pouvez ainsi procéder à des tests à plusieurs points des lignées cellulaires, des banques de cellules et des milieux de récolte, tout en augmentant votre productivité et en réduisant le risque de contamination en aval.
  • Détection de plus de 90 espèces de mycoplasmes
  • Sensibilité inférieure à 10 copies/réaction
  • Spécificité prouvée
  • Préparation exclusive et optimisée d’échantillons pour une récupération élevée d’ADN
  • Validation externe pour prouver la sensibilité d’un essai PCR pour les mycoplasmes sans favoriser le succès de la PCR
  • Intégration transparente de la détection à l’identification à l’aide du kit complet d’identification bactérienne du gène d’ADNr 16S MycoSEQ™
En savoir plus sur :
Produits :
Quantification d’ADN résiduel dans les cellules hôtes
L’élimination d’impuretés des cellules hôtes est une étape primordiale dans la purification des produits biopharmaceutiques. La quantification précise et sensible des impuretés d’ADN dans les cellules hôtes est un défi majeur lors du procédé de purification et dans les échantillons de substances pharmaceutiques.
  • Quantifiez l’ADN résiduel dans les cellules hôtes en moins de cinq heures grâce aux analyses quantitatives d’ADN résiduel resDNASEQ®  pour E. coli et Pichia
  • Récupérez des niveaux élevés d’ADN à partir de matrices complexes grâce au kit de préparation des échantillons d’ADN résiduel PrepSEQ®
  • Analysez les résultats à l’aide du logiciel de détection de PCR en temps réel AccuSEQ®
Détection des virus fortuits
La contamination des virus MMV et Vesi représente une menace potentielle pour les procédés de fabrication dans les cultures de cellules de mammifères. Plusieurs installations de fabrication de cultures de cellules de mammifères ont été contaminées par ces virus au cours des 20 dernières années. Le système de détection ViralSEQ® est une solution intégrée de purification d’ADN et un essai PCR en temps réel pour détecter rapidement et efficacement les virus MMV et Vesi dans un large éventail d’échantillons.
  • Détection de toutes les souches de virus MMV (virus minute de la souris) et Vesi
  • Technologie éprouvée TaqMan® pour garantir une détection extrêmement sensible pouvant atteindre jusqu’à 10 copies d’ADN par réaction (particules virales équivalentes à 0,002 TCID50)
  • Aucune réactivité croisée spécifique avec de l’ADN sans rapport
  • Contrôle d’ADN discriminatoire positif/extraction pour minimiser les éventuels faux positifs provenant de la contamination croisée accidentelle par l’ADN de contrôle
  • À utiliser avec le kit d’extraction d’acides nucléiques Prep SEQ® 1-2-3, qui est optimisé pour une récupération d’ADN extrêmement efficace
  • Rapidité du délai des résultats, en moins de 4 heures
Préparation des échantillons
Identifiez des milliers d’espèces bactériennes et fongiques en moins de cinq heures grâce au système d’identification microbienne MicroSEQ®
Vidéos sur les méthodes moléculaires rapides SEQ
Contaminants de culture cellulaire : mycoplasmes et virus
Solutions analytiques Applied Biosystems SEQ pour la fabrication de produits pharmaceutiques
Identification microbienne : identification d’espèces bactériennes et fongiques à l’aide du système MicroSEQ®
Analyse d’impuretés dans les produits et procédés
Ressources de bioproduction
Avez-vous des questions sur les milieux de culture Gibco™, les résines de chromatographie POROS™, les tests de contaminants rapides Applied Biosystems™ SEQ ou nos produits de thérapie cellulaire ?  Cliquez ci-dessous pour accéder aux brochures des produits, aux vidéos de formation, aux applications mobiles, et bien plus.
Assistance