Bioprocédés à usage unique
Lors de la mise à l’échelle de la culture de cellules dans la fabrication de produits biothérapeutiques, des démarches spécialisées sont employées afin de s’adapter aux caractéristiques uniques de ces procédés de bioproduction. Les conditions de la culture cellulaire et la croissance homogène sont essentielles à la biochimie des composants actifs durant l’expression, la récupération et la purification.
Les technologies à usage unique Thermo Scientific™ répondent aux besoins spécialisés du développement et de la fabrication de produits biothérapeutiques. Les produits à usage unique ont révolutionné le domaine de la biofabrication : grâce aux technologies à usage unique, il est désormais possible de fabriquer une petite quantité de médicament qui pourrait convenir aux tests précliniques et cliniques. Avant que ces systèmes à usage unique ne soient disponibles, il aurait fallu employer des moyens importants pour produire le matériau nécessaire.
Les technologies à usage unique sont utilisées tout au long du flux de travaux de la bioproduction, de la préparation de tampons et de milieux aux cultures en bioréacteur pour les vaccins ainsi qu’au stockage et à l’expédition de produits biologiques intermédiaires ou en vrac.
Nous offrons une suite complète de produits de technologie à usage unique permettant de prendre en charge tous vos besoins de bioproduction, y compris les récipients pour bioprocédés (BPC), les collecteurs, les récipients de support extérieur, les fermenteurs à usage unique, les bioréacteurs à usage unique et les mélangeurs à usage unique. Nos technologies à usage unique sont également conçues pour s’intégrer parfaitement à notre gamme de sérums, milieux, suppléments, tampons et autres liquides de traitement pour la culture cellulaire.
Demander de plus amples informations  
Produits de technologie à usage unique à la une
BPC, jeux de tubes et collecteurs standard et personnalisés couvrant un éventail d’applications, de dimensions et de systèmes de connexion.
En savoir plus ›
Plateformes de bioréacteurs conçues comme des réacteurs agités destinés à la culture de cellules animales et utilisant des surfaces de contact avec le produit à usage unique.
En savoir plus ›
Nos systèmes sont conçus pour répondre aux exigences élevées de la microbiologie industrielle grâce à un transfert de masse, un mélange et une régulation de la température efficaces.
En savoir plus ›
Le système de test de l’intégrité Thermo Scientific™ inSITE™ est un système de test de l’intégrité post-installation et pré-utilisation conçu pour détecter les défauts à l’étape la plus cruciale.
En savoir plus ›
L’échangeur de chaleur Thermo Scientific™ DHX™ est un système modulaire à usage unique qui s’intègre facilement dans tout processus nouveau ou existant.
En savoir plus ›
Vidéo : CMC Biologics explique la technologie à usage unique
Trois cadres de CMC Biologics partagent leurs perspectives sur la technologie à usage unique et l’importance de la collaboration avec un partenaire fiable comme Thermo Fisher Scientific qui comprend ce qui suit :
  • Redondance de l’approvisionnement
  • Fiabilité en matière d’échéance et de qualité
  • Approche collaborative de la réponse aux besoins des clients
Avantage des technologies à usage unique :
  • Réduction des risques de contamination
  • Diminution des coûts liés à l’investissement initial
  • Diminution des coûts liés à l’établissement et à l’exploitation
  • Vitesse, efficacité et flexibilité
Les technologies à usage unique comprennent ce qui suit :
  • Fermenteurs à usage unique - Ces systèmes sont conçus pour le transfert de masse d’oxygène optimum, le mélange et le contrôle de la température. Leurs performances sont comparables aux systèmes en acier inoxydable classiques. À l’aide de principes d’engineering classiques et fondamentaux, la mise à l’échelle et le travail de développement de procédés sont rationalisés, vous offrant économies et efficacité.
  • Bioréacteurs à usage unique - Ces bioréacteurs sont conçus comme des réacteurs agités pour la culture de cellules animales et utilisent les principes du bioréacteur en acier inoxydable classique pour contribuer à garantir des performances de culture cellulaire optimales. Ils ont également l’avantage unique d’utiliser des surfaces de contact entièrement à usage unique afin de réduire la contamination et de minimiser le nettoyage.
  • Mélangeurs à usage unique - Nos mélangeurs répondent aux besoins d’une préparation et d’un mélange adéquats de molécules de composés trouvés dans les milieux, tampons et autres liquides de traitement de culture cellulaire. Ils sont conçus pour les mélanges de milieux liquide-liquide et poudre-liquide, de tampons, d’intermédiaires de fabrication, de produits finis, de liquides de traitement et de suspensions, et ce avec tous les avantages de la technologie à usage unique.
  • Systèmes de récipients à usage unique pour bioprocédés - Nos BPC et ensembles de tubulures sont des systèmes de récipients jetables, à usage unique et flexibles. Ils sont utilisés couramment pour les applications critiques de manipulation de liquides dans l’ensemble des opérations de bioprocédés. Les systèmes BPC sont des alternatives économiques aux systèmes en acier inoxydable classiques et sont évolutifs, de la paillasse à la production.
  • Récipients de support extérieur - Nos récipients de support extérieur sont conçus pour maintenir les BPC et les revêtements de cuve pour les besoins internes au procédé et ceux liés au transport. Les récipients de support sont réutilisables et correspondent aux dimensions de la chambre, au poids du contenu et à la fonctionnalité requise.
  • Test de l’intégrité : notre système de test de l’intégrité est un véritable système au point d’utilisation, qui permet aux utilisateurs, dans l’environnement de fabrication biopharmaceutique, de confirmer l’intégrité d’un récipient pour bioprocédés à usage unique à l’intérieur de la cuve sur le point d’être remplie.
  • Transfert de chaleur : notre échangeur de chaleur modulaire est un système modulaire innovant qui utilise des BPC à usage unique comme circuit de liquide stérile. Les BPC sont étroitement placés entre cinq plaques en acier inoxydable, transférant ainsi efficacement la chaleur dans un circuit de flux à contre-courant.
Les technologies à usage unique font partie de notre gamme de solutions intégrées de bioprocédés.
Solutions intégrées de bioprocédés
Ressources de bioproduction
Avez-vous des questions sur les technologies à usage unique, les milieux de culture Gibco™, les résines de chromatographie Applied Biosystems™ POROS™, les tests de contaminants rapides Applied Biosystems™ SEQ ou nos produits de thérapie cellulaire Gibco™ Cell Therapy Systems™ ?  Cliquez ci-dessous pour accéder aux brochures des produits, aux vidéos de formation, aux applications mobiles et bien plus.