rigid_containment_230x195px
Réduisez le temps de traitement et améliorez la flexibilité
Nos systèmes de récipients pour bioprocédés comprennent des options standard et personnalisées et couvrent un large éventail d’applications, de dimensions et de systèmes de connexion. Ils font partie de notre suite complète de produits de bioprocédés stériles et non stériles qui permettent de prendre en charge tous vos besoins de bioproduction, notamment des récipients et des sacs pour bioprocédés, des collecteurs, des récipients de support extérieur, des bioréacteurs à usage unique et des mélangeurs à usage unique.
Conçus spécifiquement pour le stockage et le transport d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de produits intermédiaires en vrac, les flacons et les bonbonnes de production Thermo Scientific Nalgene offrent un stockage étanche* pour les liquides sensibles, les tampons, les milieux de culture et plus encore.
Demander des informations Télécharger le catalogue de produits
Avantages du confinement rigide
Les conteneurs rigides sont disponibles en différents matériaux (PC, PETG, PP, PEBD et PEHD), et dans des volumes allant de 30 ml à 50 L. La documentation réglementaire très complète permet de garantir la conformité des produits aux exigences biotechnologiques strictes de vos applications et de réduire la durée et les coûts de leur implémentation au sein de vos procédés. La gamme de stockage multiniveaux de Thermo Scientific Nalgene vous permet de choisir la qualité de produit adaptée à votre application. Les utilisateurs de notre gamme multi-niveaux peuvent bénéficier d’avantages tels que :
  • Faible niveau de particules : La conformité à la norme USP <788> réduit le risque de contamination et, par là, celui de perte de composants à forte valeur
  • Amélioration de l’emballage : L’emballage triple couche facilite l’entrée dans les environnements de salle blanche
  • Produits stériles et faciles à utiliser : La limitation des opérations de validation, lavage, conditionnement et stérilisation permet d’économiser les ressources
Produits à la une
Choisissez le flacon adapté à vos applications. Disponibles en différents matériaux (PC, PETG et PEHD), et dans des volumes allant de 30 ml à 20 L. La documentation réglementaire très complète permet de garantir la conformité des produits aux exigences biotechnologiques strictes de vos applications et de réduire la durée et les coûts de leur implémentation au sein de vos procédés
Les bonbonnes de laboratoire standard ne peuvent pas être utilisées pour les applications critiques. Parmi les éléments à prendre en compte figurent la documentation connexe, les choix disponibles et les conceptions sensibles aux validations de nettoyage requises.
La propreté des récipients est essentielle. Une bonne compréhension des différentes options de propreté et de validation, ainsi que de leur impact, peut vous aider à identifier les produits de qualité qui n’affecteront pas l’intégrité de votre produit.
Comment sélectionner les meilleurs récipients pour votre application ?
La propreté des récipients est essentielle. Une bonne compréhension des différentes options de propreté et de validation, ainsi que de leur impact, peut vous aider à identifier les produits de qualité qui n’affecteront pas l’intégrité de votre produit. Découvrez les points que vous devez prendre en compte pour sélectionner un récipient pour vos applications de fabrication biopharmaceutique.
Télécharger l’infographie
* Notre garantie concernant les joints antifuites est sujette à notre garantie produit standard, telle qu’énoncée dans les Conditions de vente de Thermo Fisher Scientific. Nos produits sont étanches à température ambiante et sous une pression normale lorsqu’ils sont utilisés avec leurs systèmes de fermeture correspondants. Toutefois, pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester nos récipients et systèmes de fermeture dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications.
Ressources
Solutions de confinement rigide
Bioprocessing resources
Click below to access products brochures, training videos, mobile apps, and more.
Support
 Request more info on Bioprocessing