Les produits fluorescents Invitrogen™ Molecular Probes™ offrent une palette d’outils unique pour l’étude de la prolifération, de la migration, du chimiotactisme et de l’invasion des cellules. Les méthodes de marquage vont de l’expression de protéines fluorescentes au chargement de sondes durables ou de marqueurs cytoplasmiques perméants aux cellules sur des traceurs de membranes fixables.
Ces différentes catégories de réactifs peuvent être utilisées pour marquer les cellules de mammifères afin d’observer les changements de morphologie et d’emplacement. Les traceurs cellulaires sont fréquemment utilisés dans les dosages de dilution de colorants afin de surveiller la prolifération cellulaire par cytométrie en flux. D’autres outils de suivi et de traçage disponibles en plusieurs couleurs fournissent des méthodes efficaces et sensibles pour surveiller des cellules spécifiques au sein d’une population par cytométrie en flux ou par imagerie, aussi bien en culture que sur des animaux entiers.
Suivi cellulaire
Trouvez des sondes pour cellules vivantes à des fins de suivi à court terme (3 à 6 générations), de suivi à long terme (6 à 10 générations) et de suivi cellulaire par protéines fluorescentes. |
- Trouver des produits de suivi cellulaire
Traçage neuronal
![]() |
Trouvez des traceurs fluorescents pour disséquer les réseaux de neurones et leurs fonctions, y compris des sondes pour coupes de tissus frais, cellules cultivées, tissus fixés et imagerie in vivo. |
- Trouver des produits de traçage neuronal
Traçage cellulaire par cytométrie en flux
Pour les applications de cytométrie en flux, nous proposons des colorations et sondes fluorescentes Molecular Probes pour le traçage à court et à long terme dans des échantillons cellulaires fixables et non fixables. Les sondes de traçage cellulaire sont disponibles en plusieurs couleurs pour un grand nombre de lignes laser. Elles sont également proposées avec une gamme complète de produits connexes pour les applications de dosage liées au comptage, à la viabilité et à la prolifération cellulaires.
|
Lymphocytes du sang périphérique humain colorés au colorant violet CellTrace. |
Pour la cytométrie en flux, les kits de dosage pour numération et dénombrement des germes comprennent un mélange de colorants fluorescents d’acides nucléiques pour identifier les bactéries, ainsi qu’une suspension étalonnée de microbilles pour mesurer avec précision le volume d’échantillon. La détection précise des bactéries vivantes et mortes au sein d’un échantillon revêt un aspect important dans de nombreuses procédures biotechnologiques expérimentales. Par ailleurs, en raison des différences inhérentes qui existent entre les cellules procaryotes et les cellules eucaryotes, des colorants spéciaux doivent être utilisés afin de distinguer les populations de cellules vivantes des populations de cellules mortes dans les bactéries.
|
Distinguez et analysez quantitativement les bactéries grâce au LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability and Counting Kit pour cytométrie en flux. |
Ressources |
|
| Manuel Molecular Probes® |
Articles du journal BioProbes® |
Nouveau Centre d’assistance sur l’analyse cellulaire
Conseils, aide au dépannage et ressources pour votre flux de travaux relatif à l’analyse cellulaire.