Plus de possibilités, plus de découvertes, plus d’explorations
Nous nous sommes engagés à accélérer vos progrès scientifiques en fournissant une gamme complète de solutions pour l’analyse des cellules et de leur fonction grâce à nos produits phares conçus pour des résultats de haute performance et vous faire gagner du temps dans le laboratoire. De notre vaste portefeuille de réactifs de culture cellulaires Invitrogen™ et conjugés d’anticorps Invitrogen™ eBioscience™ jusqu’au cytomètre en fluxAttune NxT qui exploite les avantages de la technologie de concentration acoustique, laissez-nous vous aider à trouver des moyens uniques de soutenir la découverte de nouveaux horizons biologiques. Dans votre recherche de nouvelles découvertes significatives, nous savons que vous ne vous contentez jamais de résultats médiocres, nous non plus.
Liens rapides
Produits pour cytométrie en flux à la une
Catégories de cytométrie en flux à la une
Cytomètres en flux
Nos cytomètres en flux Attune recourent à une technologie révolutionnaire – la concentration hydrodynamique acoustique – pour aligner les cellules avant de les interroger avec un laser afin d’effectuer vos analyses par cytométrie en flux multicouleur. Vous disposez ainsi de données précises même à des taux de débit d’échantillons 10 fois supérieurs à ceux fournis par des cytomètres classiques, le tout grâce à un instrument de paillasse facile à exploiter et à utiliser.
Anticorps pour cytométrie en flux
Anticorps pour marqueurs CD, oncologie, immunologie, études de cellules souches, signalisation cellulaire, cytokines et chimiokines et principales cibles impliquées dans les processus cellulaires.
Étalons & contrôles d’instruments
Trouvez des microsphères pour l’étalonnage de cytomètres en flux et la référence de la taille, le contrôle de la compensation et la numération des cellules, conçues pour assurer des performances optimales.
Santé cellulaire et dosages de viabilité
Trouvez des kits et réactifs validés pour la cytométrie en flux et destinés à l’analyse de l’apoptose, la viabilité cellulaire, le cycle cellulaire et la prolifération cellulaire, avec notamment des produits pour cellules fixées.
Préparation des échantillons pour cytométrie en flux
Réactifs de préparation des échantillons pour cytométrie en flux avec kits FIX et PERM, dosages pour conservation et lyse cellulaire, réactifs de blocage et microbilles Invitrogen™ Dynabeads™ pour l’isolement des cellules.
Dosages microbiologiques
Évaluez les processus métaboliques principaux et surveillez la croissance, la prolifération et la viabilité des bactéries / levures.
Outils pour cytométrie en flux
Outil de conception pour panel de flux
Choisissez des conjugats d’anticorps pour votre panel en 3 étapes : 1) Choisissez la réactivité des anticorps ; 2) Sélectionnez jusqu’à 14 cibles ; 3) Choisissez les lasers ou fluorophores que vous souhaitez examiner.
Guide de sélection de fluorophores
Grâce à ces guides rapides, trouvez des anticorps et autres conjugats parmi une vaste gamme de colorants fluorescents, protéines fluorescentes, sondes Qdot™ et phycobiliprotéines.
Visionneuse de spectres de fluorescence
Cet outil en ligne permet aux chercheurs d’évaluer la compatibilité spectrale de colorants et sondes au cours d’expériences de conception qui recourent à des techniques de détection par fluorescence.
Ressources
Ressources eBioscience
Trouvez la performance des produits eBioscience™ et les guides de sélection, de même que les renseignements généraux sur les différents aspects de la signalisation et de la fonction cellulaires.