Découvertes significatives avancées
Les anticorps conjugués Invitrogen™ pour la cytométrie en flux offrent une grande diversité d’anticorps primaires hautement spécifiques dirigés contre des marqueurs de surface cellulaire et des marqueurs intracellulaires étudiés dans les milieux de recherche fondamentaux et cliniques. Totalement validé par la cytométrie en flux, le vaste catalogue d’anticorps primaires RUO et ASR comprend de multiples conjugués qui couvrent une vaste gamme de spécificités pour faciliter votre travail de recherche.
Les colorants polymères Invitrogen™ eBioscience™ Super Bright ont récemment été ajoutés à cette gamme. Ils s’ajoutent aux gammes de colorants Alexa Fluor™ et eFluor™ pour les conjugués d’anticorps afin de répondre aux questions complexes de biologie cellulaire — plus rapidement et avec moins d’échantillons que les autres approches. Recherchez vos anticorps primaires conjugués et achetez en toute confiance grâce à notre  garantie de performance des anticorps.
Trouvez votre anticorps conjugué pour la cytométrie en flux
Étape 1. Recherchez le marqueur d’intérêt (p. ex., “CD4” ou “CD45”).
Étape 2. Affinez les résultats par conjugués, espèces cibles et autres critères en utilisant les filtres latéraux.
Informations contenues sur cette page :
Présentation des fluorochromes
Les cytomètres en flux équipés de lasers au-delà des lasers standard 488 nm (bleu) et 633 nm (rouge) continuent de se multiplier à mesure que les chercheurs obtiennent davantage de résultats dans leur domaine de recherche à partir de chaque échantillon analysé. Les lasers les plus récents— à savoir les lasers violets, verts et jaunes — jouent des rôles de plus en plus importants, car ils permettent aux chercheurs d’augmenter le nombre de paramètres étudiés dans un seul échantillon afin de répondre à des questions biologiques plus complexes. Les informations sur les possibilités de fluorophores pour les anticorps primaires conjugués pour la cytométrie en flux sont disponibles pour chaque type de laser.
Les technologies de fluorescence Invitrogen™ ont une grande expérience qui remonte aux années 70, avec la mise au point de la technologie de marquage Alexa Fluor™. Aujourd’hui, les colorants organiques fiables Alexa Fluor™ et eFluor™, les colorants fluorescents classiques et les colorants en tandem reconnus sont complétés par notre nouvelle gamme de fluorochromes brillants à base d’un colorant polymère et de ses colorants en tandem excités par le laser violet, les colorants Super Bright Invitrogen™ eBioscience™.
Colorants polymères Super Bright
Le colorants Super Bright polymer dyes sont des fluorophores exitables par le laser violet qui vous permettent d’augmenter le nombre de marqueurs hors du canal violet afin d’augmenter les capacités de l’analyse multi-paramètres de la cytométrie en flux. Ces colorants requièrent habituellement une compensation réduite en raison de leurs émissions spectrales étroites, et ils permettent une détection plus élevée des antigènes peu abondants en raison de l’extrême brillance de leur signal. L’association de toutes ces propriétés vous permet de détecter plus d’éléments dans un seul échantillon et de répondre à des questions complexes de biologie cellulaire — plus rapidement et avec moins d’échantillons.
Les colorants polymères Super Bright sont totalement compatibles avec les autres molécules fluorescentes communément utilisées, les tampons et fixateurs eBioscience, et les microshpères UltraComp eBeads™. Ces caractéristiques, associées à notre vaste portefeuille de contenus biologiques, facilitent la sélection d’anticorps conjugués pour une cytométrie en flux optimisée, une conception de panels d’anticorps multicolores et vous permettent d’augmenter l’utilité de votre laser violet.
Super Bright dye intensity
Figure 1. Comparaison de l’intensité de fluorescence. (A) Les cellules sanguines périphériques ont été colorées avec un Anti-CD19 (clone HIB19) conjugué soit à Super Bright 436 (histogramme pourpre), à eFluor 450 (histogramme bleu), ou à Brilliant Violet™ 421 (histogramme orange) en utilisant le volume par test recommandé par le fabriquant. (B) Les cellules sanguines périphériques anti-humaines ont été colorées avec un Anti-CD27 (clone O323) conjugué soit à Super Bright 436 (histogramme pourpre) soit à Brilliant Violet 421 (histogramme bleu).
Super bright polymer dye emission spectra
Figure 2. Spectres d’émission de colorants polymères Super Bright.
Colorants fluorescents classiques, colorants en tandem et protéines
Une variété de colorants fluorescents pour anticorps primaires conjugués est disponible pour couvrir le spectre de radiation ultraviolette et infrarouge proche du visible, y compris des anticorps conjugués à des colorants organiques plus petits tels que les colorants Alexa Fluor™ Invitrogen™ et Invitrogen™ eBioscience™ eFluor™. Les protéines naturellement fluorescentes et présentant une luminosité exceptionnelle ou des qualités d’excitation et d’émission souhaitables telles que PE et APC jouent un rôle crucial dans les panels multiplex de cytométrie en flux. En outre, avec plus de dix combinaisons différentes de colorants en tandem (un fluorochrome en tandem associe deux molécules fluorescentes, généralement un colorant à base de protéines de grande taille [le donneur] et un colorant organique plus petit [l’accepteur] liés par covalence), les colorants fluorescents classiques, les colorants en tandem et les protéines fournissent une large gamme de fluorochromes qui jouent en permanence un rôle crucial dans les avancées de la technologie d’instrumentation de la cytométrie en flux, en permettant d’utiliser davantage de couleurs fluorescentes.
Figure 3. Analyse multiplex utilisant les colorants fluorescents classiques et en tandem. La stratégie de blocage pour l’immunophénotypage à 13 paramètres du sang total humain lysé avec le Invitrogen™ Attune™ NxT Flow Cytometer permet d’identifier les cellules B, les cellules NK, les multiples sous-types de lymphocytes T et les cellules myéloïdes. Pour plus de détails sur ce panel, téléchargez la note d’application.
Marquage d’anticorps
Nous proposons un certain nombre de kits de marquage pour la fixation directe des colorants Alexa Fluor, des nanocristaux Qdot, de la R-phycoérythrine (R-PE) ou encore de la biotine liée à des anticorps IgG à des quantités inférieures à 10 μg et allant jusqu’à 1 mg. Les anticorps marqués directement vous permettent d’utiliser plusieurs anticorps d’une même espèce lors d’une seule expérience de coloration. Vous pouvez utiliser soit des marquage chimiques traditionnels optimisées pour votre application, soit un marquage propre au site en faisant appel à la technologie de chimie click. Pour en savoir plus sur les kits de marquage d’anticorps et de protéines y compris sur les produits qui utilisent notre technologie de marquage brevetée Zenon™ ou la technologie de marquage SiteClick™.
Marquage d’anticorps fluorescents sur mesure
Notre groupe de services personnalisés eBioscience possède l’expertise qu’il vous faut pour la conjugaison d’anticorps, les mélanges d’anticorps, la mise au point d’immunoessais, les réactifs en vrac, les services de tests et plus encore.
Contactez-nous afin obtenir de l’aide pour vos projets sur mesure
Ressources
Services personnalisés
Contactez notre groupe de services personnalisés eBioscience pour la conjugaison d’anticorps, les mélanges d’anticorps, la mise au point d’immunoessais, les réactifs en vrac et les services de tests.
Assistance