Colorants organiques eFluor
Performance robuste comparée aux colorants classiques
Les colorants organiques Invitrogen™ eBioscience™ eFluor™ ont été spécialement mis au point pour le marquage et la détection des biomolécules. Chaque colorant eFluor a été développé pour une performance optique supérieure dans de nombreuses applications.
Les colorants organiques eFluor sont des colorants fluorescents traditionnels utilisés dans de nombreuses applications, y compris la cytométrie en flux multicolore et la microscopie par immunofluorescence. Pour faciliter la sélection de fluorophores, tous les colorants organiques eFluor sont nommés d’après leur longueur d’onde d’émission et sont entièrement compatibles avec la plupart des colorants traditionnels.
| Colorant | eFluor 450™ | eFluor 506™ |
| Type de fluorophores | Colorant organique | Colorant organique |
| Ex (nm) | 401 | 419 |
| Em (nm) | 421 | 506 |
| Application | Cytométrie en flux | Cytométrie en flux |
| Conjugués disponibles | eFluor 450 primary antibody conjugates eFluor 450 secondary antibody conjugates |
|
| Filtres passe-bande recommandés | 450/50 | 510/50 |
| Utilisations | Comparable au colorant Invitrogen™ Pacific Blue™ | Utiliser à la place du colorant AmCyan ou Horizon™ V500 |
Pour en savoir plus sur les anticorps utilisés en cytométrie en flux avec le laser violet
Colorant |
eFluor 520™ |
eFluor 570™ |
PE-eFluor 610™ |
PerCP-eFluor 710™ |
|
Type de fluorophores |
Colorant organique |
Colorant organique |
Colorant organique (en tandem), transfert d’énergie de résonance de la molécule PE au colorant eFluor 610 |
Colorant organique (en tandem), transfert d’énergie de résonance de la molécule PerCP au colorant eFluor 710 |
|
Ex (nm) |
475 |
546 |
496, 565 |
488 |
|
Em (nm) |
535 |
585 |
607 |
710 |
|
Application |
ICC, IHC |
ICC, IHC |
FC- |
FC- |
|
Conjugués disponibles |
|||||
Filtres passe-bande recommandés |
535/45 |
585/40 |
610/20 |
695/40 |
|
Utilisations |
Alternative au colorant Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 |
Alternative au colorant Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 |
Alternative au colorant Invitrogen™ PE-Texas Red™ (Remarque : le PE-eFluor 610 est plus lumineux et nécessite une compensation réduite des canaux rouges lointains par rapport au colorant PE-Texas Red) |
Alternative au colorant PE-Cyanine™5.5 ou PerCP-Cyanine™5.5 |
|
Pour en savoir plus sur les anticorps utilisés en cytométrie en flux avec le laser bleu
| Colorant | eFluor™ 570 | eFluor™ 615 |
| Type de fluorophores | Colorant organique | Colorant organique |
| Ex (nm) | 546 | 560 |
| Em (nm) | 585 | 645 |
| Application | ICC, IHC | ICC, IHC |
| Conjugués disponibles | ||
| Filtres passe-bande recommandés | 585/40 | 645/75 |
| Utilisations | Alternative au colorant Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 | Alternative au colorant Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 |
En savoir plus sur les anticorps utilisés en cytométrie en flux avec le laser vert
| Colorant | eFluor™ 660 | APC-eFluor™ 780 |
| Type de fluorophores | Colorant organique | Colorant organique (en tandem), transfert d’énergie de résonance de la molécule APC au colorant eFluor 780 |
| Ex (nm) | 633 | 645 |
| Em (nm) | 668 | 767 |
| Application | Cytométrie en flux, ICC, IHC | Cytométrie en flux |
| Conjugués disponibles | ||
| Filtres passe-bande recommandés | 660/20 | 780/60 |
| Utilisations | Alternative au colorant APC ou Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 | Comparable au colorant APC-Cyanine™ 7 et Invitrogen™ APC-Alexa Fluor™ 750 |
En savoir plus sur les anticorps utilisés en cytométrie en flux avec le laser rouge
Ressources
Services personnalisés
Contactez notre groupe de services personnalisés eBioscience pour la conjugaison d’anticorps, les mélanges d’anticorps, la mise au point d’immunoessais, les réactifs en vrac et les services de tests.