Cytométrie en flux améliorée grâce à une nouvelle technologie de focalisation
Une technologie révolutionnaire, la focalisation hydrodynamique assistée par acoustique, permet à nos cytomètres en flux Invitrogen™ Attune™ de fournir un flux d’échantillons à centre étroit et un éclairage laser hautement uniforme pour analyser précisément les cellules, indépendamment du débit d’échantillons. Vous disposez ainsi de données précises même avec des débit d’échantillons 10 fois supérieurs à ceux fournis par les cytomètres classiques, le tout grâce à un instrument de paillasse facile à exploiter et à utiliser.
Pour en savoir plus sur les avantages de la focalisation acoustique
The Attune NxT flow cytometer
Conçu avec une fluidique sans obstruction et des flux d’échantillons exceptionnellement élevés, l’Attune NxT flow cytometer permet une analyse rapide et précise pour une vaste gamme d’échantillons — le tout dans un système évolutif et personnalisable grâce à un maximum de 4 lasers et de 14 couleurs.
Demander une démonstration ›Demander un devis ›
Ressources sur l’Attune NxT Flow Cytometer d’origine
Pour les propriétaires de l’Attune NxT Flow Cytometer d’origine de première génération : découvrez des ressources techniques (manuels, tableaux de sélection de réactifs et informations de téléchargement de logiciels), ainsi que des informations sur la commande des consommables et accessoires de cet instrument.
Configuration de l’instrument et étalonnage
  • Étalonnage des cytomètres en flux et microbilles de taille de référence
  • Microbilles de compensation
  • Microbilles de comptage de cellules
Compatibles avec n’importe quel instrument, nos microsphères Molecular Probes™ pour la cytométrie en flux contribuent à la fiabilité des performances quotidiennes optimales des instruments et entraînent des variations minimales pour une acquisition cohérente de données.
Outil de conception pour panel de cytométrie en flux
L’outil de conception pour panel vous permet de choisir des conjugués d’anticorps fluorescents pour votre panel de cytométrie en flux en quelques étapes simples : choisissez la réactivité des espèces d’anticorps, sélectionnez jusqu’à 14 cibles d’intérêt (la sélection inclut les colorants de viabilité) et choisissez les lasers ou les fluorophores que vous voulez regarder. Les anticorps et les colorants disponibles pour vos cibles s’affichent sur un onglet pour chaque laser, vous pouvez aussi faire défiler vers le bas vers les tableaux laser. Le nombre de produits disponibles s’affiche dans chaque cellule ; il suffit de cliquer sur le numéro pour sélectionner le produit souhaité dans la liste déroulante. Vos sélections s’affichent ainsi au sommet du tableau. Une fois la sélection de produits terminée, vous pouvez imprimer votre liste ou l’envoyer par courrier électronique.