Matrices extracellulaires (ECM)
La mise en culture des cellules sur du plastique plat se solde par des feuilles artificielles 2D de cellules. Les cellules normales du corps humain vivent dans un environnement à trois dimensions, entièrement entourées d’autres cellules, de membranes, de couches fibreuses et de protéines d’adhésion.
Nos produits Gibco®, y compris les matrices extracellulaires, les échafaudages et les protéines, présentent une morphologie comparable à la fonction in vivo et des environnements physiologiques pour obtenir une biologie cellulaire plus réaliste et améliorer les interactions intracellulaires.
Figure 1 (gauche) : les cellules H9 cultivées sur la matrice Geltrex® qualifiée CSEh et prête à l’emploi, ainsi que le milieu de culture Essential™ 8 coloré pour l’expression Tra-1-81.
|
|---|
| Les produits Geltrex® sont sans virus de la lactico-déshydrogénase (LDEV), les rendant parfaits dans toutes les applications de culture cellulaire et de recherche in vivo de souris.
|
|
|---|
| La laminine est le composant principal de glycoprotéine |
|
|---|
| Le collagène est la protéine de matrice extracellulaire la plus couramment utilisée pour la culture cellulaire. Il facilite l’adhérence, la croissance, la différenciation, la migration des cellules, ainsi que la morphogénèse des tissus.
|
|
|---|
| Autres protéines de matrices extracellulaires courantes Systèmes de culture cellulaire 3D |
Protocoles |
Liens connexesNOUVEAU Centre d’assistance sur la culture cellulaire Conseils, aide au dépannage et ressources pour votre flux de travaux relatif à la culture cellulaire. |