image de cellules cultivées sous un microscope
Le comptage, la détermination de la viabilité et la cryoconservation des cellules représentent des tâches fondamentales pour les chercheurs mondiaux des sciences de la vie. Nous proposons plusieurs milieux de cryoconservation et de récupération de cellules Gibco™ de qualité supérieure, des compteurs automatisés de cellules Invitrogen™ Countess™ rapides et faciles à utiliser, des sondes fluorescentes Molecular Probes™ pour la santé cellulaire, ainsi que des systèmes intuitifs et puissants d’imagerie cellulaire EVOS™ pour maintenir le cap de vos recherches.
Évaluation de la viabilité cellulaire
Nous avons élaboré plusieurs indicateurs de viabilité cellulaire par fluorescence Molecular Probes pour assurer une lecture visuelle de la santé cellulaire à l’aide d’un microscope par fluorescence, d’un lecteur de microplaques ou d’un cytomètre en flux. 
Comptage des cellules
Nous proposons deux compteurs automatisés de cellules haute performance pour satisfaire les besoins de tout laboratoire. Les deux instruments Countess II comportent des algorithmes sophistiqués de focalisation automatique et de comptage pour vous permettre d’identifier et de compter rapidement (en moins de 10 secondes) et précisément les cellules d’une population tout en évitant les variations d’utilisation associées aux mécanismes de focalisation manuelle. Le modèle Countess II FL abrite les cubes lumineux Invitrogen™ EVOS™ pour 20 options de couleurs fluorescentes et une lame réutilisable pour réduire sensiblement les coûts et les déchets liés aux lames jetables.
Milieux de cryoconservation et de récupération
Que vous stockiez des lignées cellulaires standard ou des cellules souches pluripotentes (CSP), nos solutions de milieux de cryoconservation et de récupération Gibco de haute qualité vous permettront d’optimiser la viabilité et la récupération de vos précieux échantillons.
Systèmes d’imagerie cellulaire EVOS
Conçue pour éliminer les complexités de la microscopie sans entraver la performance, la gamme EVOS des systèmes d’imagerie cellulaire permet à quasiment tous les laboratoires et tous les budgets de bénéficier de l’imagerie cellulaire. Découvrez le système d’imagerie cellulaire EVOS qui vous convient le mieux.