Votre matériel de choix pour une extrapolation optimale
Les flacons de culture cellulaire Thermo Scientific™ sont conçus pour garantir l’uniformité, la santé des cellules et la reproductibilité et sont disponibles avec les surfaces et accessoires que vous recherchez pour un flacon de culture tissulaire. Sélectionnez le flacon de culture cellulaire qui vous convient, parmi les différentes tailles, surfaces de culture (plage de 25 cm2 à 500 cm2) et traitements de surface proposés afin de répondre aux besoins de vos applications et types de cellules spécifiques.
Abonnez-vous pour recevoir nos publications (blogs, séminaires en ligne, etc.) dès leur parution.
Abonnement aux bulletins sur la culture cellulaire ›
Flacons de culture cellulaire pour cellules adhérentes
Flacons traités pour la culture cellulaire Nunc EasYFlasks
  • Tailles disponibles : T25, T75, T175 et T225.
  • Col large incliné pour un accès aisé à toute la surface de culture.
  • Traitement pour la culture cellulaire et homogénéité inter-lots certifiée pour l’adhérence cellulaire afin de garantir uniformité, reproductibilité et fiabilité. Certificat inclus dans la boîte.
  • Ouverture du flacon d’une seule main en tournant le bouchon d’1/3 de tour.
  • Options de bouchon filtrant et ventilé.
Flacons de culture cellulaire pour cellules en suspension
Nunc non-treated EasYFlask
En polystyrène vierge transparent de haute qualité, ces flacons de culture cellulaire non traités offrent un haut niveau de garantie de stérilité. Ils sont parfaitement adaptés à la culture en suspension de cellules non adhérentes.
  • Tailles disponibles : T25, T75, T175
  • Col large incliné pour un accès aisé à toute la surface de culture
  • Ouverture du flacon d’une seule main en tournant le bouchon filtrant d’1/3 de tour
  • Bouchon blanc pour une identification facile
Commander maintenant :
Flacons de culture cellulaire spéciaux
Pour des cultures de sphéroïdes reproductibles
  • Disponibles dans les tailles T25 et T75
  • Conçus pour la culture de sphéroïdes, la culture d’organoïdes et la culture en 3D
  • Col large incliné pour un accès aisé à toute la surface de culture
  • Traitement pour la culture cellulaire et homogénéité inter-lots certifiée pour l’adhérence cellulaire
  • Ouverture du flacon d’une seule main en tournant le bouchon d’1/3 de tour (disponibles avec bouchons filtrants)
Commander maintenant ›
Demander un échantillon ›
PDL flasks
Pour les cellules à faible adhérence ou croissance
  • Disponibles dans les tailles T25, T75 et T175
Les flacons avec revêtement de poly-D-lysine (PDL) et de collagène I conviennent parfaitement aux cultures de cellules primaires adhérentes, qui sont particulièrement délicates et adhèrent difficilement à la surface de culture.
Le revêtement uniforme crée une charge positive à la surface qui assure la fixation, la croissance et la différenciation des cellules. Il est conseillé d’utiliser ces flacons lorsque les lignées cellulaires croissent difficilement et présentent une faible adhérence ou une croissance ralentie en dépit de l’optimisation des conditions de croissance.
Commander maintenant ›
Flacons de culture cellulaire à grande échelle
Flacons T300
Optez pour le plus grand flacon du marché traité pour la culture cellulaire monocouche, avec une contenance totale de 1 900 ml et des graduations imprimées en caractères gras de 100 à 500 ml.
Commander maintenant ›
Nunc TripleFlasks
Extrapolation et automatisation dans un format compact
  • Surface de 500 cm2 pour l’adhérence cellulaire et faible encombrement comparable à celui du flacon T175
  • Surface étendue permettant de gagner de l’espace pour l’incubateur et d’accroître la productivité
  • Traitement pour l’adhérence maximale des types de cellules les plus divers
  • Disponibles avec une surface non traitée pour les cultures en suspension
  • Modèle à codes-barres disponible
Commander maintenant ›
Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ Systems
Perfectionnez vos processus de culture cellulaire à chaque étape, de la recherche et du développement de procédés jusqu’à la biofabrication à grande échelle. La qualité de nos plateformes de culture cellulaire de fabrication, dont les systèmes Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™, les flacons pour agitateur rotatif Nunc™ et les flacons pour agitateur à usage unique Nalgene™, reflète les normes rigoureuses qui ont fait de nous le principal fournisseur mondial des produits de culture cellulaire.
Commander maintenant ›
Quels facteurs faut-il prendre en compte lors de la sélection d’un flacon de culture cellulaire ?
  Pourquoi le flacon EasYFlask représente-t-il la solution optimale pour la culture cellulaire et l’extrapolation ?
Largeur du col Col extralarge pour un accès facilité à la surface de croissance avec un grattoir ou une pipette
Ouverture du flacon Ouverture d’une seule main en tournant le bouchon d’1/3 de tour, ce qui évite la fatigue du poignet
Graduations volumétriques Moulées et imprimées pour une mesure aisée et rapide du milieu de croissance
Niveau d’assurance de stérilité (SAL) Un SAL de 10-6 indique qu’un flacon sur 1 million au maximum n’est pas stérile.
Analyse inter-lots et certification dans chaque boîte Des analyses de lots sur quatre lignées cellulaires et sur les cellules primaires garantissent uniformité, reproductibilité et fiabilité ; un certificat est fourni dans chaque boîte.
Circulation de l’air sous le flacon Rainures ventilées au fond du flacon pour permettre un équilibrage optimal de la température
Conception robuste Parois épaisses offrant une conception robuste pour une résistance accrue aux contraintes mécaniques
Continuité de surface pour l’extrapolation Surface Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta, conçue pour une adhérence maximale et une croissance des cellules adhérentes et proposée sur les flacons T25, T75, T175, T225 et T500, pour garantir une extrapolation uniforme en toute confiance
Related cell culture flasks categories
With more than 100 combinations of format and surface, our polystyrene cell culture plates help promote healthy cells and generate reliable results.
Maximum performance for a broad range of cell types and applications. Choose from round and flat-bottom tubes as well as conical tubes that offer a variety of sizes and features, including recyclable racks and ease-of-use designs for enhanced lab performance.
Browse a full line of dishes with various surface treatment options to promote adherent, suspension, and 3D spheriod cell cultures. Also available in glass bottom for high quality imaging applications.
Available in a wide range of surfaces and formats, choose Nunc Lab-Tek and Lab-Tek II Chamber Slides which enable seeding, incubating, fixing and staining on a single slide.
Designed and manufactured to provide the quality and consistency you need, Gibco media, sera and reagents help you achieve reproducible results and successful research outcomes—every day.
Advance your research with high-performing, proven cell culture instruments and equipment, including CO2 incubators, biological safety cabinets, general purpose centrifuges, lab refrigerators and freezers, automated cell counters, and cell imaging systems.
Select the ideal plate for your application
Simply select your criteria from the available options; the guide will return all plates that match your selections.
Start your search ›
Ressources connexes sur les flacons et la culture cellulaire
Sélection de surfaces : optimiser la croissance cellulaire et la récolte
Obtenez un aperçu des technologies utilisées pour modifier les surfaces du matériel de culture afin de sélectionner la surface adaptée à votre application.
Regarder maintenant
Exploitation de nouvelles dimensions dans vos recherches : régularité et répétabilité de la croissance des cultures en 3D
Découvrez une nouvelle technologie de surface qui permet une croissance uniforme et reproductible de différents types de cellules dans les cultures de sphéroïdes.
Regarder maintenant
Regardez d’autres séminaires en ligne sur la culture cellulaire
Inscrivez-vous à notre prochain séminaire en ligne à la demande et abonnez-vous pour recevoir toute l’actualité de la culture cellulaire.
Visiter le café ›
Article à la une
Adhérence et croissance cellulaires sur des surfaces de verre ou de plastique enduites ou modifiées
Les substrats de croissance affectent l’adhérence, la croissance, la morphologie et la différenciation des divers types de cellules. Cependant, la réponse à une surface donnée est spécifique au type de cellule. La sélection d’une surface de croissance pour la culture cellulaire doit être fondée sur les performances de culture cellulaire et sur l’application. Dans ce bulletin technique, la croissance de différents types de cellules sur des lamelles en plastique, en verre sodocalcique et en verre borosilicaté a été examinée. Les surfaces étaient non modifiées, enduites de polylysine ou modifiées de façon stable avec des réactifs non biologiques ou une décharge électrique. 
Télécharger le bulletin ›
Êtes-vous à l’avant-garde de la recherche sur le cancer ?
Sélection de surfaces : optimiser la croissance cellulaire et la récolte
Obtenez un aperçu des technologies utilisées pour modifier les surfaces du matériel de culture afin de sélectionner la surface adaptée à votre application.
Regarder maintenant
Exploitation de nouvelles dimensions dans vos recherches : régularité et répétabilité de la croissance des cultures en 3D
Découvrez une nouvelle technologie de surface qui permet une croissance uniforme et reproductible de différents types de cellules dans les cultures de sphéroïdes.
Regarder maintenant
Regardez d’autres séminaires en ligne sur la culture cellulaire
Inscrivez-vous à notre prochain séminaire en ligne à la demande et abonnez-vous pour recevoir toute l’actualité de la culture cellulaire.
Visiter le café ›
Article à la une
Adhérence et croissance cellulaires sur des surfaces de verre ou de plastique enduites ou modifiées
Les substrats de croissance affectent l’adhérence, la croissance, la morphologie et la différenciation des divers types de cellules. Cependant, la réponse à une surface donnée est spécifique au type de cellule. La sélection d’une surface de croissance pour la culture cellulaire doit être fondée sur les performances de culture cellulaire et sur l’application. Dans ce bulletin technique, la croissance de différents types de cellules sur des lamelles en plastique, en verre sodocalcique et en verre borosilicaté a été examinée. Les surfaces étaient non modifiées, enduites de polylysine ou modifiées de façon stable avec des réactifs non biologiques ou une décharge électrique. 
Télécharger le bulletin ›
Êtes-vous à l’avant-garde de la recherche sur le cancer ?