Chambres de culture sur lame et lamelle
Ensemencement, incubation, fixation et coloration sur une seule lame
Vos travaux de recherche nécessitent des solutions uniques et spécifiques. Nous vous proposons une gamme complète de chambres, de surfaces et de formats de culture sur lame pour vous permettre de sélectionner les solutions les mieux adaptées à vos applications d’imagerie tout en garantissant l’obtention de résultats fiables.
À l’heure actuelle, Thermo Scientific™ possède le plus vaste portefeuille de produits en plastique conçus pour l’analyse d’imagerie cellulaire.
Les chambres de culture sur lame sont conçues pour la croissance, la fixation, la coloration et l’examen au microscope des cellules en culture sur une surface unique à chambre amovible.
Ensemencez, incubez, fixez et colorez sur une seule et même lame de microscope à l’aide du système de chambre de culture sur lame à chambre amovible.
  • Formats de 1, 2, 4, 8 et 16 puits
  • Matériaux disponibles : plastique Permanox, verre, verre sodocalcique et verre CC2
  • Joint en silicone de qualité médicale pour Lab-Tek. Aucun outil de retrait nécessaire.
  • Adhésif biocompatible pour Lab-Tek II. Outil de retrait de chambre inclus.
Les chambres de culture sur lamelle avec couvercles sont conçues pour un examen à fort grossissement des cellules vivantes à l’aide d’un microscope inversé.
Ces chambres sont configurées de manière à fournir les caractéristiques optiques optimales requises pour la microscopie à fort grossissement, l’analyse d’images confocales et l’imagerie de cellules vivantes.
  • Formats de 1, 2, 4 et 8 puits
  • Lamelle en verre borosilicaté 1,0 et 1,5
  • Chambres non amovibles
Flacon sur lame
Idéal pour le caryotypage cellulaire par autoradiographie ou immunofluorescence de cellules individuelles. Cultivez vos cellules directement sur la lame en retirant le flacon si vous le souhaitez.
SlideFlask : lame en polystyrène à traitement Nunclon Delta pour la culture tissulaire, soudée au flacon par ultrasons. Surface de culture de 9 cm2/SlideFlask. Volume de travail recommandé : 2,5 à 5,0 ml. Compatible avec une lamelle de 18 x 50 mm.
Flaskette : lame en verre avec joint silicone amovible. Peut être scellée pour créer un vide, ce qui est utile dans le cadre de l’enrobage de cellules pour la microscopie électronique. Surface de culture de 10 cm2/Flaskette. Volume de travail recommandé : 2,5 à 5,0 ml.