Clones préfabriqués / Collections de clones
La mise en ligne des manuels relatifs aux clones plutôt qu’un envoi avec chaque commande nous a permis de réduire considérablement notre consommation de papier. Vous pouvez désormais, où que vous soyez, accéder aux informations concernant les clones dont vous avez besoin, les consulter et les télécharger depuis un point unique. Accédez ici aux manuels sur les clones.
- Pour connaître l’application de recherche correspondant à chaque type de clone, consultez le Guide de sélection de collections de clones.
Catégories de collections de clones à la une
Clones ORF Ultimate™
Cadres de lecture ouverts (ORF) séquencés et à insert complet de clones humains et de souris au sein d’un vecteur d’entrée Gateway®. Les clones ORF Ultimate™, d’une utilité optimale, sont proposés sous forme de plaques ou de tubes, avec différents niveaux de CQ afin de répondre à tous vos besoins en matière d’analyse en aval.
- Recherchez le gène qui vous intéresse
- En savoir plus sur les clones ORF Ultimate™
- En savoir plus sur les clones ORF Ultimate™ LITE
Clones pleine longueur - Clones MGC
Un centre de stockage unique de clones d’ADNc enrichis pour des inserts pleine longueur. Les clones pleine longueur que nous proposons sont dérivés de sources publiques (collections de gènes de mammifères) et de sources exclusives. Les espèces proposées sont d’origine humaine ou de rongeurs (souris et rat).
- Recherchez votre clone pleine longueur
- En savoir plus sur les clones pleine longueur
Clones BAC/PAC
Un centre de stockage des clones issus de bibliothèques génomiques et contenant des inserts d’ADN de plus de 100-300 kb. Les clones BAC proviennent notamment de tissus humains et de souris. Les clones PAC proviennent notamment de tissus humains et de rongeurs (souris et rats).
- Recherchez votre clone BAC/PAC
- En savoir plus sur les clones BAC/PAC
Clones de suppression de levures
Une collection de clones au sein de laquelle chaque suppression de levure représente une extinction de gènes du génome S. cerevisiae. Les souches de suppression de levures sont disponibles sous forme d’haploïde Mat-a, d’haploïde Mal-alpha, de diploïde hétérozygote et de diploïde homozygote.
- Recherchez votre clone de suppression de levure
- En savoir plus sur les clones de suppression de levures
Clones GFP de levures
Une collection de clones à cadre de lecture ouvert marqués GFP de type S. cerevisiae.
- Recherchez votre clone GFP de levure
- En savoir plus sur les clones GFP de levures
Ressources
Assistance
Centre d’assistance pour le clonage
Conseils, aide au dépannage et ressources pour vos applications de clonage