Clonage Gateway
La solution facile à utiliser pour vos travaux de clonage au quotidien
La technologie de clonage par recombinaison Invitrogen™ Gateway™ permet de contourner les limites de clonage traditionnelles liées aux enzymes de restriction et d’accéder à quasiment n’importe quel système d’expression en quelques étapes. De l’expression de protéines à l’analyse fonctionnelle, la technologie de clonage Gateway s’applique à tout un éventail de domaines de recherche, permettant ainsi des études scientifiques véritablement multidisciplinaires.
Contournez les blocages et limitations associés au clonage par enzymes de restriction traditionnel. Plus besoin de ligase, de sous-clonage, ni de passer des heures à analyser des milliers de colonies. Découvrez la technologie de clonage Gateway.
  • Des réactions rapides—réactions de clonage en 1 heure à température ambiante
  • Des résultats précis—réactions de clonage offrant une efficacité > 95 %, vous permettant ainsi d’obtenir le clone que vous recherchez
  • Une technologie flexible—commutez facilement l’insert/le matériau d’ADN d’un vecteur à un autre
  • Un protocole rationnalisé—aucun reséquençage nécessaire : utilisez le même clone de l’identification de cibles à la validation (découvrez les bases des réactions de clonage Gateway)
En savoir plus sur la technologie de clonage Gateway
Protocole de réaction BP/LR Clonase en une seule étape
Les fragments d’ADN peuvent être clonés en vecteurs de destination à partir d’une réaction en une seule étape, vous permettant ainsi de gagner du temps et d’économiser de l’argent.
  • Réduisez de 3 à 1 jour la durée totale nécessaire à l’obtention d’un clone d’expression
  • Réduisez vos coûts en diminuant la quantité d’enzyme BP Clonase™ utilisée
Ce protocole a été publié dans BioTechniques. Télécharger le PDF. Télécharger les Supports supplémentaires et le Protocole.
Série de vidéos Rencontrez l’inventeur
La technologie de clonage Gateway, largement adoptée au sein de la communauté de chercheurs, permet une collaboration à la fois simple et pratique entre les différentes disciplines.
—Dr Jon Chesnut
 Technologie de clonage Gateway